Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR
Produktkod. p-4926553
Change view
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10246902 50 reaktioner 50 reaktioner
10338102 250 reaktioner 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10246902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11752050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR ger högtemperaturkapaciteten hos SuperScript III Reverse Transcriptase i ett optimerat SuperMix-format för syntes av första-strängs cDNA för användning i realtids kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR).
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR ger högtemperaturkapaciteten hos SuperScript III Reverse Transcriptase i ett optimerat SuperMix-format för syntes av första-strängs cDNA för användning i realtids kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR). Den enkla, tidsbesparande reaktionsuppsättningen använder bara två rör: en 2X reaktionsblandning och en enzymblandning.
Enzymmix SuperScript III Reverse
Transcriptase , som ingår i RT-enzymmixen, är en version av M-MLV RT som har konstruerats för att minska RNase H-aktivitet och ge ökad termisk stabilitet. Enzymet kan användas för att syntetisera cDNA vid ett temperaturområde av 42 –60 °C, vilket ger ökad specificitet, högre utbyten av cDNA och mer fullängdsprodukt än andra omvända transkriptaser. Eftersom SuperScript III RT inte signifikant hämmas av ribosomalt och överförings-RNA, kan det användas för att syntetisera cDNA från totalt RNA. RNaseOUT Rekombinant ribonukleasinhibitor, som också ingår i enzymblandningen, är ett RNas-hämmande protein som skyddar mot nedbrytning av mål-RNA på grund av ribonukleaskontamination av RNA-preparatet.
Reaktionsblandning
2X RT-reaktionsblandningen inkluderar oligo(dT) 20 , slumpmässiga hexamerer, MgCl2 och dNTPs i en buffertformulering som har optimerats för qRT-PCR. E. coli RNase H tillhandahålls som ett separat rör i satsen för att ta bort RNA-mallen från cDNA:RNA-hybridmolekylen efter första-strängssyntes. Detta har visat sig öka känsligheten i qRT-PCR.
Använda SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix
Denna SuperMix-formulering kan användas för att kvantifiera färre än 10 kopior av en målgen i qRT-PCR, med ett brett dynamiskt område som stöder noggrann kvantifiering av högkopierat mRNA från upp till 1μ g av totalt RNA. Reagenser tillhandahålls för 50 eller 250 RT-reaktioner på 20μ L vardera.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•2X RT-reaktionsblandning (500μ L)
• RT Enzyme Mix (100μ L)
E. coli RNas (50μ L)
Butik på– 20 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera Supermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 50 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript III
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial RNA