Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Produktkod. 16643873
Change view
Antal reaktioner:
50 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
16643873 50 reaktioner
16653873 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16643873 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11750150
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit är optimerat för syntes av första-strängs cDNA direkt från ett däggdjurscellysat utan att först isolera RNA. Celllys och omvänd transkription utförs i samma rör, och den resulterande första-strängens cDNA är redo att användas i PCR och qPCR.
IV CellsDirect cDNA-synteskitet SuperScript är optimerat för syntes av förstasträngs cDNA direkt från ett däggdjurscellslysat utan att först isolera RNA. Celllys och omvänd transkription utförs i samma rör, och det resulterande första strängens cDNA är redo att användas i PCR och qPCR.
Funktioner hos SuperScript IV CellsDirect Synthesis Kit
  • Kompatibel med ett brett spektrum av däggdjurscelltyper odlade under olika behandlingsförhållanden
  • Enkelrörsformat minimerar reagensförlust, provförlust och hanteringstid
  • Total lysatvolym kan användas i en syntesreaktion av första strängen cDNA, vilket ger större utbyte med ett begränsat antal celler och möjliggör detektion av sällsynta transkript
  • Högkvalitativt cDNA genererat för användning i en rad olika tillämpningar, inklusive PCR och qPCR
  • Enkel protokoll tar cirka 37 minuter
  • Kompatibel med TaqMan och SYBR Green qPCR-mastermixar från olika tillverkare
  • Optimerad prestanda för 1 – 10 000 celler per prov, resultat motsvarande de från renat RNA
Funktioner från SuperScript IV Reverse Transcriptase ingår i detta kit
  • Minskad RNas-H-aktivitet
  • Hög termisk stabilitet
  • Höga avkastningar av cDNA i förstasträngssyntesreaktionen för ökad känslighet och förbättrad detektion av sällsynta transkript
  • Överlägsen tolerans mot olika RT-hämmare
SuperScript IV reverse transkriptas är ett toppval för alla RT-PCR- och qRT-PCR-applikationer. Det är en proprietär MMLV-mutant med överlägsen robusthet och tillförlitlighet i RT-reaktioner. Den är avsevärt förbättrad jämfört med SuperScript III reverse transcriptas vad gäller inhibitorresistens, processivitet och reaktionshastighet, samtidigt som den behåller alla fördelar från det tidigare enzymet, inklusive ökad termostabilitet, mycket effektiv fulllängds cDNA-syntes och minskad RNas-aktivitet.
Hur det fungerar
I traditionell RT-PCR isoleras RNA först från celler i en tidskrävande procedur som kan leda till materialförlust. Med hjälp av SuperScript IV CellsDirect cDNA-synteskitet lyseras cellerna och cDNA genereras från lysatet i ett enda rör med minimal hantering och utan provförlust. Behandling med DNase I är ett valfritt steg och kan användas för att eliminera genomiskt DNA före syntes av första strängen. Detta kit har optimerats för små cellprover, från 10 000 celler ner till en enda cell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•SuperScript IV CellsDirect Lyslösning (2 x 1,25 ml)
• SuperScript IV CellsDirect Stopplösning (1 x 250μ L)
• Lysis Enhancer (1 x 25μ L)
• Dnase I (1 x 55μ L)
• SuperScript IV RT Master Mix (1 x 400μ L)
• SuperScript IV Ingen RT-kontroll (1 x 400μ L)
Butik på– 20 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 10 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 50 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Förblandade komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial Celler