Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Beskrivning
SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit är optimerat för syntes av första-strängs cDNA direkt från ett däggdjurscellysat utan att först isolera RNA. Celllys och omvänd transkription utförs i samma rör, och den resulterande första-strängens cDNA är redo att användas i PCR och qPCR.
Funktioner i SuperScript IV CellsDirect Syntessats
• Kompatibel med ett brett utbud av däggdjurscelltyper odlade under olika behandlingsförhållanden
• Enkelrörsformat minimerar reagensförlust, provförlust och hanteringstid
• Total lysatvolym kan användas i första-strängs cDNA-syntesreaktion, vilket ger större utbyten med ett begränsat antal celler och möjliggör detektering av sällsynta transkript
• Högkvalitativt cDNA genererat för användning i en mängd olika applikationer, inklusive PCR och qPCR
• Enkelt protokoll tar cirka 37 minuter
• Kompatibel med TaqMan och SYBR Gröna qPCR-mastermixar från olika tillverkare
• Optimerad prestanda för 1 10 000 celler –per prov, resultat motsvarande de från renat RNA
Funktioner hos SuperScript IV Reverse Transcriptase ingår i detta kit
• Minskad RNase H-aktivitet
• Hög termisk stabilitet
• Höga utbyten av cDNA i första-strängssyntesreaktionen för större känslighet och förbättrad detektion av sällsynta transkript
• Överlägsen tolerans mot olika RT-hämmare
SuperScript IV omvänt transkriptas är ett toppval för alla RT-PCR- och qRT-PCR-applikationer. Det är en proprietär MMLV-mutant med överlägsen robusthet och tillförlitlighet i RT-reaktioner. Det är avsevärt förbättrat jämfört med SuperScript III omvänt transkriptas i hämmarresistens, processivitet och reaktionshastighet, samtidigt som det behåller alla fördelar med det tidigare enzymet, inklusive ökad termostabilitet, mycket effektiv cDNA-syntes i full längd och minskad RNas-aktivitet.
Så fungerar det
I traditionell RT-PCR isoleras RNA först från celler i en tidskrävande procedur som kan leda till förlust av material. Använda SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit, cellerna lyseras och cDNA genereras från lysatet i ett enda rör med minimal hantering och ingen provförlust. DNas I-behandling är ett valfritt steg och kan användas för att eliminera genomiskt DNA före första-strängssyntes. Detta kit har optimerats för små cellprover, från 10 000 celler ner till en enda cell.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •SuperScript IV CellsDirect Lyslösning (3 x 9 ml) |
| Formatera | Sats |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 10 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Gröna funktioner | Mindre farligt, mindre avfall |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | SuperScript IV |
| Ribonukleas H-aktivitet | Minskad |
| Visa mer |