Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV CellsDirect™ Lyseringsreagenser
Produktkod. 17103674
Change view
Kvantitet:
500 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17103674 500 reaktioner
1 options
Produktkod. 17103674 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11750550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SuperScript IV CellsDirect Lysis Reagents kit innehåller lyseringslösning, stopplösning och lysförstärkare. Dessa reagens är en del av SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit och görs tillgängliga separat här för användning vid bearbetning av ett stort antal prover.
SuperScript IV CellsDirect Lysis Reagents kit innehåller lyseringslösning, stopplösning och lysförstärkare. Dessa reagens är en del av SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit och görs tillgängliga separat här för användning vid bearbetning av ett stort antal prover. Se SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit manual för protokollrekommendationer.
SuperScript IV CellsDirect Lysreagenser är optimerade för att syntetisera första-strängs-cDNA direkt från ett däggdjurscellysat utan att först isolera RNA.
Funktioner i SuperScript IV CellsDirect Lyseringsreagenser inkluderar:
• Färdig att använda förblandad cellyslösning kompatibel med en mängd olika celltyper
• Optimerad prestanda för 1 10 –000 celler per prov; resultat motsvarande de från renat RNA
Obs: Denna procedur är optimerad för maximalt 10 000 celler per reaktion. Om det behövs kan volymerna justeras för cellnummer större än 10 000. Att använda för många celler per lysreaktion kan resultera i ofullständig lysering och/eller hämning av RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•SuperScript IV CellsDirect Lyslösning (9 ml)
• SuperScript IV CellsDirect Stopplösning (1,25 ml)
• Lysis Enhancer (250μ L)
Butik på– 20 °C.
Formatera Sats
Teknik Omvänd transkription
För användning med SuperScript IV CellsDirect cDNA Synthesis Kit
Kvantitet 500 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Frakt skick Torr is
Antal reaktioner 500 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial Celler