Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV Syntessystem för första strängen
Produktkod. 16397225
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med ezDNase
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
16397225 Kit med ezDNase 50 reaktioner -
15327696 Endast sats 50 reaktioner 50 reaktioner
15337696 Endast sats 200 reaktioner 200 reaktioner
16272082 Kit med ezDNase 200 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 16397225 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18091150
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
SuperScript IV First-Strand Synthesis-system för RT-PCR, tillgängligt med eller utan ezDNas, är optimerat för syntes av första-strängs-cDNA från renat poly(A)+ eller totalt RNA.
SuperScript IV First-Strand Synthesis-system för RT-PCR, tillgängligt med eller utan ezDNas, är optimerat för syntes av första-strängs-cDNA från renat poly(A)+ eller totalt RNA. Systemet inkluderar SuperScript IV omvänt transkriptas (RT), en patenterad MMLV-mutant som producerar robust och pålitlig cDNA-syntes i RT-reaktioner. SuperScript IV First-Strand Synthesis-system med ezDNase har en ytterligare förmåga att ta bort potentiell genomisk DNA-kontamination.
SuperScript IV-syntessystemet är avsevärt förbättrat jämfört med det SuperScript III-baserade systemet vad gäller inhibitorresistens, processivitet och reaktionshastighet, samtidigt som alla fördelar med det tidigare systemet bibehålls, inklusive ökad termostabilitet, mycket effektiv full längds cDNA-syntes och minskat RNas aktivitet. SuperScript IV-system är designat för att ge tillförlitlig, konsekvent och snabb cDNA-syntes i närvaro av inhibitorer som finns i en mängd olika prover och som gör att andra tillgängliga RT:er fungerar ineffektivt.
Det extremt förenklade genomiska DNA- borttagningssteget i SuperScript IV First-Strand Synthesis-system med ezDNase minskar dramatiskt tiden för hela omvänd transkriptionsprotokollet och minskar möjlig variation i genuttryck på grund av RNA-förlust eller skada under konventionell DNas-behandling. SuperScript IV-syntes-system med ezDNase är det bästa valet för prestanda och flexibilitet för RT-PCR-tillämpningar. Vi rekommenderar det för alla RT-PCR-tillämpningar, särskilt när reproducerbarhet och tillförlitlighet är det primära problemet och när hämmare i RNA-provet kan störa cDNA-syntesen, vilket leder till bias i genuttrycksstudier.
Båda SuperScript IV First-Strand Synthesis-systemen innehåller alla komponenter som behövs för RT-reaktioner, plus en extra kontrollgen och primers, och ger flexibiliteten att anpassa RT-uppsättningen för att passa behoven i din tillämpning.
Funktioner i SuperScript IV First-Strand Synthesis-system inkluderar:
  • Betydligt förbättrad resistens mot en mängd olika inhibitorer som kan störa cDNA-syntesen
  • Robust och specifik cDNA-syntes i ett brett spektrum av provtyper
  • En snabbare omvänd transkriptasreaktion som minskar inkubationstiden från> 50 min till 10 min
  • Betydligt bättre processivitet jämfört med SuperScript III RT
  • Förenklat steg för borttagning av genomiskt DNA (SuperScript IV-syntessystem med endast ezDNase)
Enzymkälla
Renad från E. coli som uttrycker M-MLV:s pol-gen, modifierad för att öka termostabilitet, halveringstid, processivitet och inhibitorresistens och för att minska RNas H-aktivitet.
Prestanda- och kvalitetstestning
Endodeoxiribonukleas-, exodeoxiribonukleas- och ribonukleasanalyser; och utbyte och längd av cDNA-produkt
Enhetsdefinition
En enhet av SuperScript IV RT är mängden enzym som krävs för att införliva 1 nmol deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 10 minuter vid 37°C med användning av poly(A) oligo(dT) 12–18 som mall/primer.
Enhetsreaktionsbetingelser
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [ 3H ]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT) ) 12-18 och enzym i 20μ L i 10 min vid 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•Oligo(dT) 20 , 50μ L (50μ M)
• Slumpmässiga hexamerer, 250μ L (50 ng/μ L)
• 5X RT-buffert, 1 ml
• DTT, 250μ L (0,1 M)
• dNTP-mix, 250μ L (10 mM)
• SuperScript IV RT, 50μ L (200 U/μ L)
• Ribonukleasinhibitor, 100μ L (40 U/μ L)
E. coli RNas H, 50μ L (2 U/μ L)
• DEPC-behandlat vatten, 1,2 ml
• Totalt HeLa-RNA, 20μ L (10 ng/μ L)
• Sense Control Primer, 25μ L (10μ M)
• Antisense Control Primer, 25μ L (10μ M)
• ezDNase Enzym, 50μ L
• 10X ezDNase Buffert, 100μ L
• Nukleasfritt vatten, 1,25 ml
Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 10 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 12,3 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Kit med ezDNase