Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR-system
Produktkod. 15850233
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med ezDNase
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
25 reaktioner
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15850233 Kit med ezDNase 100 reaktioner 100 reaktioner
15814182 Endast sats 25 reaktioner 25 reaktioner
15781999 Endast sats 100 reaktioner Varje
15895891 Kit med ezDNase 25 reaktioner 25 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15850233 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12595100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
  • SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
  • 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
  • Nuclease-free water, 1.25mL
De Invitrogen Exponent One-Step RT-PCR-system, tillgängligt med eller utan ezDNase , kombinerar den höga processiviteten hos SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med högtroheten hos Platinum SuperFi DNA-polymeras för att ge oöverträffad ettstegs RT-PCR-prestanda.
De Invitrogen Exponent One-Step RT-PCR-system, tillgängligt med eller utan ezDNase , kombinerar den höga processiviteten hos SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med högtroheten hos Platinum SuperFi DNA-polymeras för att ge oöverträffad ettstegs RT-PCR-prestanda. Med denna bekväma enstegsformulering plus genspecifika primrar kan du utföra både cDNA-syntes från totalt RNA eller mRNA och PCR-amplifiering i ett enda rör.
Funktioner i SuperScript IV RT-PCR-systemet One-Step inkluderar:
  • Överlägsen prestanda med känslighet ner till 0,01 pg RNA, mål-längd upp till 13,8 kb och det snabbaste ettstegs RT-PCR-protokollet
  • Tillförlitlig måldetektion även med suboptimalt rena RNA-prover
  • Tvåfas varmstartsaktiveringsmekanism för hög känslighet, specificitet och rumstemperaturinställning
  • Snabb och enkel borttagning av gDNA för överlägsen noggrannhet och förtroende i resultaten (SuperScript IV RT-PCR-system One-Step med ezDNase endast resultat)
SuperScript IV RT är en proprietär MMLV RT-mutant med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens samt minskad RNas H-aktivitet, för känslig och effektiv fulllängds cDNA-syntes. Platinum SuperFi DNA-polymeras är en korrekturläsning av DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik för högsta framgång inom PCR. Kombinationen av dessa två konstruerade enzymer ger förbättrade RT-PCR-utbyten och trovärdighet, samt förstärkning av längre mallar jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
Inkluderingen av ezDNase (SuperScript IV RT-PCR-System One-Step med ezDNase endast det) för användning uppströms efter RT-steget förbättrar ytterligare det enstegs RT-PCR-arbetsflödet genom ett extremt förenklat genomiskt DNA-borttagningssteg som säkerställer högsta noggrannhet och förtroende i ettstegs RT-PCR-resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
•SuperScript IV RT Mix (50μ L)
• 2X platina SuperFi RT-PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• ezDNase Enzym (100μ L)
• 10X ezDNase Buffert (100μ L)
• Nukleasfritt vatten (2 x 1,25 ml)
Butik på– 20 °C.
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Polymeras Platina SuperFi
Reaktionshastighet 10 min.
Teknik 1-stegs-RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 45 °C till 60 °C
Kvantitet 1 st.
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 14 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Kit med ezDNase