Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR-system
Beskrivning
Innehåller
- SuperScript IV RT Mix, 12.5µL
- 2X Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625µL
- Nuclease-free water, 1.25mL
De Invitrogen Exponent One-Step RT-PCR-system, tillgängligt med eller utan ezDNase , kombinerar den höga processiviteten hos SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) med högtroheten hos Platinum SuperFi DNA-polymeras för att ge oöverträffad ettstegs RT-PCR-prestanda. Med denna bekväma enstegsformulering plus genspecifika primrar kan du utföra både cDNA-syntes från totalt RNA eller mRNA och PCR-amplifiering i ett enda rör.
Funktioner i SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet inkluderar:
• Överlägsen prestanda med känslighet ner till 0,01 pg RNA, mållängd upp till 13,8 kb och det snabbaste ettstegs RT-PCR-protokollet
• Pålitlig måldetektion även med suboptimalt rena RNA-prover
• Tvåfas varmstartsaktiveringsmekanism för hög känslighet, specificitet och inställning av rumstemperatur
• Snabb och enkel gDNA-borttagning för överlägsen noggrannhet och förtroende för resultat (SuperScript IV One-Step RT-PCR-system med ezDNase endast)
SuperScript IV RT är en proprietär MMLV RT-mutant med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens, såväl som reducerad RNase H-aktivitet, för känslig och effektiv cDNA-syntes i full längd. Platina SuperFi DNA Polymerase är ett korrekturläsande DNA-polymeras som kombinerar överlägsen trohet med pålitlig Platinum hot-start-teknik för högsta framgång inom PCR. Kombinationen av dessa två konstruerade enzymer ger förbättrade RT-PCR-utbyten och trohet, såväl som amplifiering av längre mallar jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
Införandet av ezDNase (SuperScript IV One-Step RT-PCR-system med ezDNase endast) för användning uppströms om RT-steget förbättrar ytterligare ettstegs RT-PCR-arbetsflödet genom ett extremt förenklat genomiskt DNA-borttagningssteg som säkerställer högsta noggrannhet och tillförlitlighet i ettstegs RT-PCR-resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •SuperScript IV RT Mix (12.5μ L) |
| Detektionsmetod | Gelelektrofores |
| Formatera | Sats |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Polymeras | Platina SuperFi |
| Reaktionshastighet | 10 min. |
| Teknik | 1-stegs-RT-PCR |
| Optimal reaktionstemperatur | 45 °C till 60 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |