Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV omvänd Transcriptase
Produktkod. 15317696
Change view
Antal reaktioner:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
2000 enheter
40000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15317696 200 reaktioner 40000 enheter
15387686 10 reaktioner 2000 enheter
15307696 50 reaktioner 10000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15317696 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13720.00 SEK
    13033.65 SEK / Paket med 40000
    Save 686.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Add to basket
SuperScript IV omvänt transkriptas (RT) är en patenterad MMLV-mutant med överlägsen robusthet och tillförlitlighet i RT-reaktioner.
SuperScript IV omvänt transkriptas (RT) är en patenterad MMLV-mutant med överlägsen robusthet och tillförlitlighet i RT-reaktioner. Det är avsevärt förbättrat jämfört med SuperScript III RT när det gäller hämmarresistens, processivitet och reaktionshastighet, samtidigt som det behåller alla fördelarna med det enzymet, inklusive ökad termostabilitet, högeffektiv fullängds cDNA-syntes och minskad RNas-aktivitet. SuperScript IV RT är designat för att ge tillförlitlig, konsekvent och snabb cDNA-syntes i närvaro av hämmare som finns i en mängd olika prover som gör att andra för närvarande tillgängliga RT:er fungerar ineffektivt.
SuperScript IV RT erbjuder fördelar vid standard såväl som förhöjda temperaturer jämfört med klonad AMV och ThermoScript RT, inklusive högre känslighet, hämmartolerans och förmåga att arbeta med nedbrutet RNA.
Funktioner i SuperScript IV omvänt transkriptas inkluderar:
  • Betydligt förbättrad resistens mot hämmare som kan störa cDNA-syntesen
  • Robust och specifik cDNA-syntes i ett brett spektrum av provtyper
  • Snabbare omvänd transkriptasreaktion minskar inkubationstiden från> 50 minuter till 10 minuter
  • Bättre processivitet jämfört med SuperScript III RT
SuperScript IV RT är det bästa valet för alla RT-PCR- och qRT-PCR-tillämpningar i SuperScript-produktfamiljen när reproducerbarhet och tillförlitlighet är det primära problemet. Det är också vår bästa RT när hämmare i RNA-provet kan störa cDNA-syntesen, vilket leder till fördomar i genuttrycksstudier.
Källa
Renad från E. coli som uttrycker pol-genen av M-MLV, modifierad för att öka termostabilitet och halveringstid, processivitet, inhibitorresistens och för att minska RNas H-aktivitet
Enhetsdefinition
En enhet av SuperScript IV RT är mängden enzym som krävs för att inkorporera 1 nmol deoxiribonukleotid till syrautfällbart material på 10 minuter vid 37°C med användning av poly(A) oligo(dT) 12–18 som mall/primer.
Enhetens reaktionsförhållanden
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [ 3H ]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT) ) 12–18 och enzym i 20 μl i 10 min vid 37°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring • SuperScript IV RT, 4 x 50μ L (200 U/μ L)
• 5X RT-buffert, 4 x 1000μ L
• 0,1 M DTT, 4 x 500μ L
Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 10 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 4 x 10 000 enheter
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 12,3 kb
Utgångsmaterial RNA
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • SuperScript IV Reverse Transcriptase
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-butanediol