Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Produktkod. 17453812 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
400 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17453812 100 reaktioner
17463812 400 reaktioner
17473812 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17453812 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A51801
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig att använda lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loop-medierade isotermiska amplifieringsreaktioner (LAMP).
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loopmedierade isoterma förstärkningsreaktioner (LAMP). Med denna smidiga masterblandningsformulering kan du utföra isotermal förstärkning från både RNA- och DNA-mål i ett enda rörformat.
Fördelar med SuperScript IV RT-LAMP Master Mix
  • RNA- och DNA-måldetektion med Bst DNA-polymeras för isothermal amplifiering på så lite som fem minuter
  • Robust och specifik cDNA-syntes med IV-omvänd SuperScript Transcriptase
  • Ökad specificitet och känslighet med buffertformulering och RNaseOUT rekombinant ribonukleasehämmare
  • Kompatibel med realtids- och ändpunktsdetektion—inkluderar SYTO 9 färgämnen för realtidsdetektion
  • Flexibel design ger flera alternativ för att utvärdera resultat, inklusive realtids- och slutpunktsdetekteringsmetoder
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix inkluderar en utvecklad Bst DNA-polymerasmutant med snabb reaktionshastighet och ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer, samt SuperScript IV Reverse Transcriptase med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens. För att förhindra RNA-nedbrytning genom överföring av RNaser innehåller mastermixen den potenta, icke-konkurrerande RNaseOUT Rekombinanta Ribonukleashämmaren. Vår proprietära reaktionsbuffertsammansättning är optimerad för att öka specificiteten genom att fördröja no-template control (NTC)-amplifikationstiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp mastermix
För användning med (applikation) LAMPA, RT-LAMPA
Polymeras Bst DNA-polymeras
Kvantitet 100 reaktioner, 1 x 1,25 ml
Innehåll och lagring
•2X SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (1,25 mL)
• SYTO Grön fluorescerande nukleinsyrafläck (30μ L)
Butik på– 20 C °och skydda mot ljus.
Antal reaktioner 100 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Frakt skick Torr is
Detektionsmetod Realtids- och slutpunktsdetektering
Inkluderar etikett eller färgämne SYTO 9 grön fluorescerande nukleinsyrafläck
Koncentration 2X
Reaktionstid 5 till 15 minuter