Beskrivning
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loopmedierade isoterma förstärkningsreaktioner (LAMP). Med denna smidiga masterblandningsformulering kan du utföra isotermal förstärkning från både RNA- och DNA-mål i ett enda rörformat.
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig att använda lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loop-medierade isotermiska amplifieringsreaktioner (LAMP). Med denna bekväma mastermix-formulering kan du utföra isotermisk amplifiering från både RNA- eller DNA-mål i ett enda rörformat.
Fördelar med SuperScript IV RT-LAMP Master Mix
• RNA- och DNA-måldetektion med Bst DNA-polymeras för isotermisk amplifiering på så lite som fem minuter
• Robust och specifik cDNA-syntes med SuperScript IV Reverse Transcriptase
• Förbättrad specificitet och känslighet med buffertformulering och RNaseOUT rekombinant ribonukleasinhibitor
• Kompatibel med realtids- —och slutpunktsdetektering inkluderar SYTO 9 färgämne för realtidsdetektering
• Flexibel design ger flera alternativ för att utvärdera resultat, inklusive realtids- och endpointdetektionsmetoder.
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix innehåller en utvecklad Bst DNA-polymerasmutant med snabb reaktionshastighet och ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer, såväl som SuperScript IV Reverse Transcriptase med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens. För att förhindra RNA-nedbrytning genom överförda RNaser inkluderar mastermixen de potenta, icke-konkurrenskraftiga RNaseOUT Rekombinant ribonukleasinhibitor. Vår patentskyddade reaktionsbuffertkomposition är optimerad för att öka specificiteten genom att fördröja amplifieringstiden utan mallkontroll (NTC).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | mastermix |
| För användning med (applikation) | LAMPA, RT-LAMPA |
| Polymeras | Bst DNA-polymeras |
| Kvantitet | 1000 reaktioner, 10 x 1,25 ml |
| Innehåll och lagring | •2X SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (10 x 1,25 mL) |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Optimal reaktionstemperatur | 65 °C |
| Omvänt transkriptas | SuperScript IV |
| Frakt skick | Torr is |
| Detektionsmetod | Realtids- och slutpunktsdetektering |
| Visa mer |