Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT-LAMP Master Mix
Produktkod. p-9568005
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17453812
Brand: Invitrogen™ A51801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig att använda lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loop-medierade isotermiska amplifieringsreaktioner (LAMP).
Invitrogen SuperScript IV RT-LAMP Master Mix är en färdig att använda lösning optimerad för snabb, känslig och enkel RNA-måldetektion i loop-medierade isotermiska amplifieringsreaktioner (LAMP). Med denna bekväma mastermix-formulering kan du utföra isotermisk amplifiering från både RNA- eller DNA-mål i ett enda rörformat.
Fördelar med SuperScript IV RT-LAMP Master Mix
• RNA- och DNA-måldetektion med Bst DNA-polymeras för isotermisk amplifiering på så lite som fem minuter
• Robust och specifik cDNA-syntes med SuperScript IV Reverse Transcriptase
• Förbättrad specificitet och känslighet med buffertformulering och RNaseOUT rekombinant ribonukleasinhibitor
• Kompatibel med realtids- —och slutpunktsdetektering inkluderar SYTO 9 färgämne för realtidsdetektering
• Flexibel design ger flera alternativ för att utvärdera resultat, inklusive realtids- och endpointdetektionsmetoder.
SuperScript IV RT-LAMP Master Mix innehåller en utvecklad Bst DNA-polymerasmutant med snabb reaktionshastighet och ökad känslighet och tolerans mot inhibitorer, såväl som SuperScript IV Reverse Transcriptase med ökad processivitet, termostabilitet och inhibitorresistens. För att förhindra RNA-nedbrytning genom överförda RNaser inkluderar mastermixen de potenta, icke-konkurrenskraftiga RNaseOUT Rekombinant ribonukleasinhibitor. Vår patentskyddade reaktionsbuffertkomposition är optimerad för att öka specificiteten genom att fördröja amplifieringstiden utan mallkontroll (NTC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp mastermix
För användning med (applikation) LAMPA, RT-LAMPA
Polymeras Bst DNA-polymeras
Kvantitet 100 reaktioner, 1 x 1,25 ml
Innehåll och lagring
•2X SuperScript IV RT-LAMP Master Mix (1,25 mL)
• SYTO Grön fluorescerande nukleinsyrafläck (30μ L)
Butik på– 20 C °och skydda mot ljus.
Antal reaktioner 100 reaktioner
Optimal reaktionstemperatur 65 °C
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Frakt skick Torr is
Detektionsmetod Realtids- och slutpunktsdetektering
Inkluderar etikett eller färgämne SYTO 9 grön fluorescerande nukleinsyrafläck
Koncentration 2X
Reaktionstid 5 till 15 minuter