Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV encellig/låg ingång cDNA PreAmp Kit
Produktkod. 17767433
Change view
Antal reaktioner:
192 Reaktioner
384 Reaktioner
48 Reaktioner
480 reaktioner
96 Reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
17767433 192 Reaktioner
17473802 48 Reaktioner
17757433 96 Reaktioner
17777433 384 Reaktioner
17787433 480 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17767433 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11752192
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit är designat för effektiv cDNA-syntes och amplifiering direkt från intakta enstaka celler (1 –1 000) eller låga mängder totalt RNA (2 pg –10 ng).
De Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit är designat för effektiv cDNA-syntes och amplifiering direkt från intakta enstaka celler (1 –1 000) eller låga mängder totalt RNA (2 pg –10 ng). Den innehåller alla komponenter som krävs för att utföra cellys, omvänd transkription (RT) och PCR-amplifiering i ett bekvämt förblandat format. En kombination av överlägsna enzymer (SuperScript IV Reverse Transcriptase och platina SuperFi U DNA Polymerase) möjliggör hög avkastning, känslighet och noggrannhet. På grund av de korta reaktionstiderna och minimala hands-on-tiden kan detta enkla en-rörs förförstärkningsprotokoll slutföras på drygt två timmar. Det globala cDNA av hög kvalitet som erhålls kan användas för nästa generations sekvensering (NGS ) applikationer eller för genuttrycksanalys genom realtids-PCR.
Funktioner i SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit inkluderar:
•Överlägsen känslighet för enkel detektering av låga mängder av mål (så låg som en cell eller 2 pg totalt RNA)
• Högkvalitativt cDNA för transkriptionsinformation i full längd med enhetlig täckning
• Strömlinjeformat arbetsflöde med enkelt enrörsprotokoll
• Korta lyserings- och omvänd transkriptionstider för tidsbesparingar
• Global förförstärkning kompatibel med nedströmsanalys av NGS eller realtids-PCR
SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit utnyttjar det terminala deoxinukleotidyltransferaset (TdT ) aktivitet för SuperScript IV Reverse Transcriptase . Infångande oligonukleotid innehållande oligo(dT) och adaptersekvenser används som primer för selektiv första sträng cDNA-syntes från poly(A)-innehållande RNA. När det omvända transkriptaset når 5‘ slutet av RNA-mallen, TdT aktivitet lägger till –1 3 extra nukleotider till cDNA-änden, vilket möjliggör mallbyte och ligeringsfri inkorporering av adaptersekvensen i 3‘ slutet av det resulterande cDNA:t. Den höga känsligheten och mallväxlingseffektiviteten hos SuperScript IV Reverse Transcriptase tillåta fångst av mål med låg förekomst.
Adaptersekvenser inkorporerade i båda ändarna av cDNA:t tjänar som primerbindningsställen i det efterföljande PCR-amplifieringssteget, vilket möjliggör global föramplifiering av mallarna i full längd. Den medföljande platina SuperFi U Preamplification Master Mix innehåller ett överlägset högtroget DNA-polymeras som säkerställer effektiv amplifiering av långa mallar (upp till 10 kb) utan PCR-inducerad bias eller fel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Fyra förpackningar som var och en innehåller:
• 10X lyseringsbuffert (48μ L)
• RNas-hämmare (19μ L)
• Fånga oligonukleotid (48μ L)
• 4X SuperScript IV cDNA Synthesis Master Mix (240μ L)
• Mallbyte av oligonukleotid (48μ L)
• 2X platina SuperFi U Preamplification Master Mix (2 x 1,2 ml)
• Preamplifieringsprimer (48μ L)
• Nukleasfritt vatten (2 x 1,25 ml)
Butik på– 15 till– 25 °C.
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Platina SuperFi U DNA-polymeras
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription, förförstärkning
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 192 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Nästa generations sekvensering (NGS ), Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp PCR-amplifierat cDNA
Antal reaktioner 192 Reaktioner
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial Celler eller RNA