Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV Template Switching RT Master Mix
Produktkod. 18004080
Change view
Antal reaktioner:
48 Reaktioner
5 x 96 reaktioner
96 Reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
18004080 48 Reaktioner
18074100 96 Reaktioner
30055899 5 x 96 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18004080 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A65423
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix är designad för hög mallbyteeffektivitet i cDNA-syntesreaktioner.
Invitrogen SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix är designad för hög mallbyteeffektivitet i cDNA-syntesreaktioner. Den innehåller SuperScript IV Reverse Transcriptase , RNas-inhibitor och alla andra komponenter för omvänd transkriptionsreaktion i ett lämpligt förblandat format. Endast valfria RNA-mall, RT-primer och mallbyteoligo (TSO) behöver läggas till.
Funktioner i SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix inkluderar:
•Formulerad för högkvalitativ fullängds cDNA-syntes
• Inkluderar egenutvecklad förstärkare för att maximera mallbyteeffektiviteten
• Exceptionell känslighet för enkel detektering av mål med låg förekomst (så låg som en cell eller 2 pg totalt RNA)
• Celllysbuffert ingår för direkt cDNA-syntes utan RNA-rening
Proceduröversikt
För att maximera mallbyteeffektiviteten innehåller SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix proprietär mallbyteförstärkare och utnyttjar det terminala deoxinukleotidyltransferaset (TdT ) aktivitet för SuperScript IV Reverse Transcriptase . När det omvända transkriptaset når 5’ slutet av RNA-mallen, TdT aktivitet lägger till –13 extra nukleotider till cDNA-änden, vilket möjliggör bindning av mallbyteoligon och inkorporering av känd sekvens vid 3’ slutet av det resulterande cDNA:t. Detta cDNA kan användas för amplifiering med PCR, genuttrycksanalys med realtids-PCR eller som en mall för 5 RACE, ’RNA-seq eller andra strängs cDNA-syntes. Denna mastermix är kompatibel med ett brett inmatningsintervall av totalt RNA (från 2 pg till 4μ g) och levereras med lysbuffert för att möjliggöra direkt cDNA-syntes från däggdjursceller (1 1 000 –celler per prov).
Relaterade produkter
SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix är kompatibel med olika RT-primers och egendesignade mallväxlande oligo. Vi erbjuder mallbyte Oligo (Kat. nr. A65427) och Capturing Oligo (dT) Primer (A65429), båda innehåller samma adaptersekvens som är komplementär till Preamplification Primer (A65428). Alternativt finns en komplett uppsättning reagenser för mallbyte av cDNA-syntes och preamplifiering tillgänglig i SuperScript IV Single Cell/Low-Input cDNA PreAmp Kit (11752048).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 4X
Innehåll och lagring •4X SuperScript IV cDNA Synthesis Master Mix (240μ L)
• 10X lyseringsbuffert (48μ L)
• Nukleasfritt vatten (1,25 ml)
Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Formatera mastermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Mallbyte omvänd transkription
Kvantitet 48 reaktioner
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 48 Reaktioner
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial Celler eller RNA