Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV Template Switching RT Master Mix
Beskrivning
Invitrogen SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix är designad för hög mallbyteeffektivitet i cDNA-syntesreaktioner. Den innehåller SuperScript IV Reverse Transcriptase , RNas-inhibitor och alla andra komponenter för omvänd transkriptionsreaktion i ett lämpligt förblandat format. Endast valfria RNA-mall, RT-primer och mallbyteoligo (TSO) behöver läggas till.
Funktioner i SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix inkluderar:
•Formulerad för högkvalitativ fullängds cDNA-syntes
• Inkluderar egenutvecklad förstärkare för att maximera mallbyteeffektiviteten
• Exceptionell känslighet för enkel detektering av mål med låg förekomst (så låg som en cell eller 2 pg totalt RNA)
• Celllysbuffert ingår för direkt cDNA-syntes utan RNA-rening
Proceduröversikt
För att maximera mallbyteeffektiviteten innehåller SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix proprietär mallbyteförstärkare och utnyttjar det terminala deoxinukleotidyltransferaset (TdT ) aktivitet för SuperScript IV Reverse Transcriptase . När det omvända transkriptaset når 5’ slutet av RNA-mallen, TdT aktivitet lägger till –13 extra nukleotider till cDNA-änden, vilket möjliggör bindning av mallbyteoligon och inkorporering av känd sekvens vid 3’ slutet av det resulterande cDNA:t. Detta cDNA kan användas för amplifiering med PCR, genuttrycksanalys med realtids-PCR eller som en mall för 5 RACE, ’RNA-seq eller andra strängs cDNA-syntes. Denna mastermix är kompatibel med ett brett inmatningsintervall av totalt RNA (från 2 pg till 4μ g) och levereras med lysbuffert för att möjliggöra direkt cDNA-syntes från däggdjursceller (1 1 000 –celler per prov).
Relaterade produkter
SuperScript IV Template-Switching RT Master Mix är kompatibel med olika RT-primers och egendesignade mallväxlande oligo. Vi erbjuder mallbyte Oligo (Kat. nr. A65427) och Capturing Oligo (dT) Primer (A65429), båda innehåller samma adaptersekvens som är komplementär till Preamplification Primer (A65428). Alternativt finns en komplett uppsättning reagenser för mallbyte av cDNA-syntes och preamplifiering tillgänglig i SuperScript IV Single Cell/Low-Input cDNA PreAmp Kit (11752048).
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 4X |
| Innehåll och lagring | •4X SuperScript IV cDNA Synthesis Master Mix (240μ L) • 10X lyseringsbuffert (48μ L) • Nukleasfritt vatten (1,25 ml) Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| Formatera | mastermix |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 30 min. |
| Teknik | Mallbyte omvänd transkription |
| Kvantitet | 48 reaktioner |
| Slutlig produkttyp | Första-strands cDNA |
| Antal reaktioner | 48 Reaktioner |
| Reagenstyp | Omvänd transkription |
| Mehr anzeigen |