Läs mer
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-system
Produktkod. 17871544
Change view
Beskrivning:
Färgad
Färgade
Färgfri
Antal reaktioner:
100 x 50μ L Reaktioner
25 x 50μ L Reaktioner
500 x 50 μl reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Antal reaktioner
17871544 Färgfri 25 x 50μ L Reaktioner
17881544 Färgad 25 x 50μ L Reaktioner
17843054 Färgfri 100 x 50μ L Reaktioner
17832994 Färgad 100 x 50μ L Reaktioner
17804584 Färgfri 500 x 50 μl reaktioner
17814604 Färgade 500 x 50 μl reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17871544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12596025
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System är en bekväm enstegsformulering för att utföra snabb cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör.
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System är en bekväm enstegsformulering för att utföra snabb cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör. Den kombinerar SuperScript IV Reverse med hög processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR Master Mix för att ge enklare användning och oöverträffad prestanda jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
De Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet erbjuder en bekväm process i ett steg för att utföra snabb cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör. Den kombinerar SuperScript IV Reverse med hög processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR-mastermix för enklare användning och oöverträffad prestanda jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
Höjdpunkter
•Förenklat arbetsflöde —universell primerglödgning vid °60 C minskar optimeringstiden
•Lätt att pipettera —färgade buffertar för visuell spårning av reaktionsinställning och direkt provladdning på geler
•Lämplig för automatisering —tvåfas varmstartsaktiveringsmekanism för rumstemperaturinställning och bänkstabilitet i upp till 24 timmar
•Överlägsen prestanda —hög avkastning och pålitlig måldetektion även med utmanande RNA-prover
Kombination av överlägsna enzymer
SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet använder en kombination av överlägsna enzymer. SuperScript IV omvänd Transcriptase mix hjälper till att producera ett effektivt omvänd transkriptionssteg genom sin höga termostabilitet, processivitet och förmåga att syntetisera cDNA från olika RNA-prover, medan dess höga känslighet hjälper till att säkerställa tillförlitlig måldetektion även när RNA-inmatning är begränsad (ned till 0,01 pg RNA).
2X UniPrime RT-PCR-mastermixen innehåller modifierad platina SuperFi II DNA-polymeras, som ger hög specificitet och höga utbyten och är idealiskt lämpad för tillämpningar som kräver sekvensnoggrannhet. Denna nya huvudblandningsformulering möjliggör universell primer-annealing vid 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna och hjälper till att minimera optimeringssteg, spara tid och undvika misstag i RT-PCR-körningar.
Tvåfas varmstart Den innovativa
tvåfas varmstartmekanismen hjälper till att leverera hög specificitet och utbyte i ettstegs RT-PCR genom tidsmässig separation av aktiviteterna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras. Detta möjliggör inte bara reaktionsinställning vid rumstemperatur, utan hjälper också till att säkerställa stabiliteten hos sammansatta reaktioner i upp till 24 timmar för mål upp till 3 kb och i upp till 4 timmar för mål> 3 kb.
Färgformat SuperScript
IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet är tillgängligt i standardformat utan färgämnen eller färgat format som innehåller spårningsfärgämnen. När det röda spårningsfärgämnet i SuperScript IV RT-blandningen och det blå spårningsfärgämnet i UniPrime RT-PCR-mastermixen kombineras under reaktionsinställningen, blir den slutliga reaktionsblandningen lila. Detta möjliggör enkel visuell spårning av reaktionsinställningen och hjälper till att förhindra pipetteringsfel. Den slutliga reaktionsprodukten kan också laddas direkt på agarosgeler för ett mer strömlinjeformat arbetsflöde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •SuperScript IV RT Mix, 50μ L
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, 625μ L
• Nukleasfritt vatten, 1,25 mL Förvaras
vid -15 till -25 °C.
Beskrivning Färgfri
Detektionsmetod Gelelektrofores
Formatera 1-stegs RT-PCR-kit
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Teknik 1-stegs-RT-PCR
Multiplexförmåga Ja
Optimal reaktionstemperatur 50 °C till 65 °C
Kvantitet 25 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Hot Start Inbyggd Hot Start
Antal reaktioner 25 x 50μ L Reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 13 kb
Utgångsmaterial RNA