Läs mer
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-system
Beskrivning
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System är en bekväm enstegsformulering för att utföra snabb cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör. Den kombinerar SuperScript IV Reverse med hög processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR Master Mix för att ge enklare användning och oöverträffad prestanda jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
De Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet erbjuder en bekväm process i ett steg för att utföra snabb cDNA-syntes och PCR-amplifiering i ett enda rör. Den kombinerar SuperScript IV Reverse med hög processivitet Transcriptase (RT) med en ny UniPrime RT-PCR-mastermix för enklare användning och oöverträffad prestanda jämfört med andra enstegs RT-PCR-kit.
Höjdpunkter
•Förenklat arbetsflöde —universell primerglödgning vid °60 C minskar optimeringstiden
•Lätt att pipettera —färgade buffertar för visuell spårning av reaktionsinställning och direkt provladdning på geler
•Lämplig för automatisering —tvåfas varmstartsaktiveringsmekanism för rumstemperaturinställning och bänkstabilitet i upp till 24 timmar
•Överlägsen prestanda —hög avkastning och pålitlig måldetektion även med utmanande RNA-prover
Kombination av överlägsna enzymer
SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet använder en kombination av överlägsna enzymer. SuperScript IV omvänd Transcriptase mix hjälper till att producera ett effektivt omvänd transkriptionssteg genom sin höga termostabilitet, processivitet och förmåga att syntetisera cDNA från olika RNA-prover, medan dess höga känslighet hjälper till att säkerställa tillförlitlig måldetektion även när RNA-inmatning är begränsad (ned till 0,01 pg RNA).
2X UniPrime RT-PCR-mastermixen innehåller modifierad platina SuperFi II DNA-polymeras, som ger hög specificitet och höga utbyten och är idealiskt lämpad för tillämpningar som kräver sekvensnoggrannhet. Denna nya huvudblandningsformulering möjliggör universell primer-annealing vid 60 °C för de flesta primerpar som utformats enligt de allmänna designreglerna och hjälper till att minimera optimeringssteg, spara tid och undvika misstag i RT-PCR-körningar.
Tvåfas varmstart Den innovativa
tvåfas varmstartmekanismen hjälper till att leverera hög specificitet och utbyte i ettstegs RT-PCR genom tidsmässig separation av aktiviteterna för omvänt transkriptas och DNA-polymeras. Detta möjliggör inte bara reaktionsinställning vid rumstemperatur, utan hjälper också till att säkerställa stabiliteten hos sammansatta reaktioner i upp till 24 timmar för mål upp till 3 kb och i upp till 4 timmar för mål> 3 kb.
Färgformat SuperScript
IV UniPrime One-Step RT-PCR-systemet är tillgängligt i standardformat utan färgämnen eller färgat format som innehåller spårningsfärgämnen. När det röda spårningsfärgämnet i SuperScript IV RT-blandningen och det blå spårningsfärgämnet i UniPrime RT-PCR-mastermixen kombineras under reaktionsinställningen, blir den slutliga reaktionsblandningen lila. Detta möjliggör enkel visuell spårning av reaktionsinställningen och hjälper till att förhindra pipetteringsfel. Den slutliga reaktionsprodukten kan också laddas direkt på agarosgeler för ett mer strömlinjeformat arbetsflöde.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •SuperScript IV RT-mix, röd (50μ L) • 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, blå (625μ L) • Nukleasfritt vatten (1,25 ml) Förvara vid -15 till -25 °C. |
| Beskrivning | Färgad |
| Detektionsmetod | Gelelektrofores |
| Formatera | 1-stegs RT-PCR-kit |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | 1-stegs-RT-PCR |
| Teknik | 1-stegs-RT-PCR |
| Multiplexförmåga | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C till 65 °C |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Visa mer |