Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master Mix
Produktkod. 15595209
Change view
Inkluderar:
Endast sats
Kit med ezDnase
Antal reaktioner:
50 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15595209 Kit med ezDnase 500 reaktioner 500 reaktioner
15574395 Endast sats 50 reaktioner 50 reaktioner
15584395 Endast sats 500 reaktioner 500 reaktioner
15523145 Kit med ezDnase 50 reaktioner 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15595209 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11766500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58600.00 SEK
    52739.65 SEK / 500 reaktioner
    Save 5860.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SuperScript IV VILO (SSIV VILO ) Master Mix, finns med eller utan ezDNase , är en reaktionsmastermix designad för snabb, känslig och reproducerbar cDNA-syntes i RT-qPCR-applikationer.
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) mastermix, tillgänglig med eller utan ezDNase, är en reaktionsmastermix designad för snabb, känslig och reproducerbar cDNA-syntes i RT-qPCR-tillämpningar. Inkluderingen av ezDNase-enzym accelererar ytterligare RT-qPCR-arbetsflödet genom ett extremt förenklat steg för borttagning av genomiskt DNA.
SuperScript IV VILO Master Mix-funktioner inkluderar:
• Snabba RT-reaktioner på bara 10 minuter
• Bekväm ett-rörs cDNA-reaktionsmastermix för tvåstegs RT-qPCR
• Höga utbyten minskar Ct-värdena med mer än två cykler före alla andra omvänd transkriptionsreagens
• Effektiv reaktion även med låga mallmängder och suboptimala renhetsprover
• gDNA-borttagning på så få som två minuter (SSIV VILO Master Mix med ezDNase endast)
SSIV VILO Master Mix höjer de betrodda VILO teknologi till nästa nivå med den mycket processiva och termostabila SuperScript IV Reverse Transcriptase och ytterligare optimerad buffert. Dessa komponenter möjliggör effektiv cDNA-syntes vid högre temperaturer och på kortare tid. SSIV VILO mastermix ger överlägset cDNA-utbyte och känslighet även med suboptimal renhet eller knappa mallar. Det är ditt nya verktyg för effektivare och reproducerbar RT-qPCR.
SuperScript IV VILO Master Mix med ezDNase är tillgänglig för bättre avlägsnande av genomiskt DNA och för att ytterligare accelerera RT-qPCR-arbetsflödet. Det extremt förenklade genomiska DNA-borttagningssteget minskar dramatiskt tiden för hela omvänd transkriptionsprotokollet och minskar möjlig variation i genuttryck på grund av RNA-förlust eller skada under konventionell DNas-behandling.
SSIV VILO mastermix resulterar i mer cDNA på kortare tid med mindre pipettering, mindre variation, mindre reaktionshämning, mindre gDNA-interferens och med mindre prov än andra cDNA-syntessatser eller mastermixar för RT-qPCR. Ytterligare ezDNase kan även köpas separat.
Källa
Renad från E. coli som uttrycker pol-genen för M-MLV, modifierad för att öka termostabiliteten och halveringstid, processivitet, hämmarresistens och för att minska RNas H-
aktivitet Prestanda- och kvalitetstestning
Analyserad för endodeoxiribonukleas, exodeoxiribonukleas och ribonukleas, såväl som utbyte och längd av cDNA-produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring
•SuperScript IV VILO Master Mix (2 x 1 ml)
• SuperScript IV VILO Master Mix 'No RT' Control (1 mL)
• ezDNase Enzym (500μ L)
• 10X ezDNase Buffert (1 ml)
• Nukleasfritt vatten (1,25 ml)
Förvara vid -15 °C till -25 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera mastermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 10 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet Varje
Omvänt transkriptas SuperScript IV
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 500 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial RNA
Inkluderar Kit med ezDnase