Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Produktkod. 12023679
Change view
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12023679 250 reaktioner -
12013679 50 reaktioner 50 reaktioner
12033679 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12023679 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11755250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35810.00 SEK
    31154.65 SEK / 250 reaktioner
    Save 4655.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Exponent VILO Master Mix är en mastermix för första-strängs cDNA-syntes för tvåstegs RT-qPCR-applikationer.
Exponent VILO Master Mix är en mastermix för första-strängs cDNA-syntes för tvåstegs RT-qPCR-applikationer. Mastermixen kombinerar SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) och andra RT-reaktionskomponenter i ett enkelrörsformat för att möjliggöra tillförlitlig förstasträngssyntes och höga cDNA-utbyten från ett brett spektrum av ingående RNA-koncentrationer. Den höga RT-effektiviteten hos SuperScript III RT och den optimerade formuleringen tillåter mastermixen att leverera hög linjäritet i cDNA-syntes över ett brett spektrum av ingående RNA-mallar för tvåstegs kvantitativa RT-PCR-analyser.
Funktioner i SuperScript VILO Master Mix inkluderar:
• Utgångsmaterial kan variera upp till 2,5μ g totalt RNA i en 20μ L cDNA-syntesreaktion
• Rekombinant ribonukleasinhibitor skyddar mot nedbrytning av mål-RNA på grund av ribonukleaskontamination
• RT är konstruerad med reducerad RNase H-aktivitet och ökad termisk stabilitet
För överlägsen cDNA-syntesprestanda i RT-qPCR-applikationer SuperScript IV
VILO Master Mix (kat. nr. 11756050) höjer den betrodda VILO teknologi till nästa nivå med den mycket processiva och termostabila SuperScript IV RT och ytterligare optimerad buffert. Mastermixen möjliggör effektiv cDNA-syntes vid högre temperaturer på kortare tid och ger överlägset cDNA-utbyte och känslighet även med suboptimal renhet eller knappa mallar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5X
Innehåll och lagring
•Exponent VILO Master Mix (1 ml)
Butik på– 5 till– 30 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera mastermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 250 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 250 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial RNA