Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Beskrivning
Exponent VILO Master Mix är en mastermix för första-strängs cDNA-syntes för tvåstegs RT-qPCR-applikationer. Mastermixen kombinerar SuperScript III Reverse Transcriptase (RT) och andra RT-reaktionskomponenter i ett enkelrörsformat för att möjliggöra tillförlitlig förstasträngssyntes och höga cDNA-utbyten från ett brett spektrum av ingående RNA-koncentrationer. Den höga RT-effektiviteten hos SuperScript III RT och den optimerade formuleringen tillåter mastermixen att leverera hög linjäritet i cDNA-syntes över ett brett spektrum av ingående RNA-mallar för tvåstegs kvantitativa RT-PCR-analyser.
Funktioner i SuperScript VILO Master Mix inkluderar:
• Utgångsmaterial kan variera upp till 2,5μ g totalt RNA i en 20μ L cDNA-syntesreaktion
• Rekombinant ribonukleasinhibitor skyddar mot nedbrytning av mål-RNA på grund av ribonukleaskontamination
• RT är konstruerad med reducerad RNase H-aktivitet och ökad termisk stabilitet
För överlägsen cDNA-syntesprestanda i RT-qPCR-applikationer SuperScript IV
VILO Master Mix (kat. nr. 11756050) höjer den betrodda VILO teknologi till nästa nivå med den mycket processiva och termostabila SuperScript IV RT och ytterligare optimerad buffert. Mastermixen möjliggör effektiv cDNA-syntes vid högre temperaturer på kortare tid och ger överlägset cDNA-utbyte och känslighet även med suboptimal renhet eller knappa mallar.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5X |
| Innehåll och lagring | •Exponent VILO Master Mix (2 ml) |
| Detektionsmetod | qPCR |
| Formatera | mastermix |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 60 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | SuperScript III |
| Visa mer |