Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrat
Produktkod. 10023983 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml kit
250 ml kit
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10023983 250 ml kit 250ml
11879310 100 ml kit 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10023983 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8740.00 SEK
    8477.65 SEK / 250ml
    Save 262.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
HRP-substrat formulerat för överlägsen proteindetektion och low-end linjäritet i kemiluminiscerande ELISA applikationer.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate är formulerad för överlägsen proteindetektion och low-end linearitet i kemiluminiscerande ELISA applikationer.
SuperSignal ELISA Femto Substrate genererar detekterbar kemiluminescens (ljus) inom en minut efter tillsats till spårmängder av lösligt HRP, vilket sparar upp till 30 minuter per analys jämfört med kolorimetrisk ELISA substrat. Den här funktionen är idealisk för applikationer för high-throughput screening (HTS) där så många som 100 000 analyser kan utföras dagligen på robotutrustning. Eftersom inkubationsperioder ofta är en begränsande faktor i utvecklingen av snabba automatiserade analyser, SuperSignal ELISA Femto Substrate är det logiska valet för automatiserade HTS-applikationer.
Höjdpunkter:
  • Omedelbar ljusgenerering– intensiv signal genererad omedelbart vid både rumstemperatur och 37 °C
  • Förbättrad low-end linjäritet– enkel detektering av låga mängder proteiner med höga signal-brus-förhållanden och low-end linjäritet av dosresponskurvor
  • Hög känslighet– femtogram-nivå detektion av målproteiner
  • Minskad analystid– hög känslighet möjliggör minskning av inkubationsstegen
  • Stabilitet– lagring i sex månader i rumstemperatur eller minst 12 månader vid °4 C med sex timmars arbetslösningsstabilitet
  • Avger ljus vid 425nm– mätbar med luminometrar
Innehåller:
Luminol/Enhancer Solution; Peroxidbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 250 ml kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje SuperSignal
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Hållbar i ett år vid °4 C eller sex månader i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.