Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrat
Produktkod. p-4532144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml kit
250 ml kit
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Product Code. 10023983
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 37074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HRP-substrat formulerat för överlägsen proteindetektion och low-end linjäritet i kemiluminiscerande ELISA applikationer.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate är formulerad för överlägsen proteindetektion och low-end linearitet i kemiluminiscerande ELISA applikationer.
SuperSignal ELISA Femto Substrate genererar detekterbar kemiluminescens (ljus) inom en minut efter tillsats till spårmängder av lösligt HRP, vilket sparar upp till 30 minuter per analys jämfört med kolorimetrisk ELISA substrat. Den här funktionen är idealisk för applikationer för high-throughput screening (HTS) där så många som 100 000 analyser kan utföras dagligen på robotutrustning. Eftersom inkubationsperioder ofta är en begränsande faktor i utvecklingen av snabba automatiserade analyser, SuperSignal ELISA Femto Substrate är det logiska valet för automatiserade HTS-applikationer.
Höjdpunkter:
  • Omedelbar ljusgenerering– intensiv signal genererad omedelbart vid både rumstemperatur och 37 °C
  • Förbättrad low-end linjäritet– enkel detektering av låga mängder proteiner med höga signal-brus-förhållanden och low-end linjäritet av dosresponskurvor
  • Hög känslighet– femtogram-nivå detektion av målproteiner
  • Minskad analystid– hög känslighet möjliggör minskning av inkubationsstegen
  • Stabilitet– lagring i sex månader i rumstemperatur eller minst 12 månader vid °4 C med sex timmars arbetslösningsstabilitet
  • Avger ljus vid 425nm– mätbar med luminometrar
Innehåller:
Luminol/Enhancer Solution; Peroxidbuffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 250 ml kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje SuperSignal
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Hållbar i ett år vid °4 C eller sex månader i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur.
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .