Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Kemiluminescerande substrat
Produktkod. 10475775 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml kit
250 ml kit
Kit Innehåll:
Stabil peroxidbuffert, 125mL, Luminol/Enhancer, 125mL
Stabil peroxidbuffert, 50mL, Luminol/Enhancer, 50 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kit Innehåll Förpackningsstorlek
10475775 250 ml kit Stabil peroxidbuffert, 125mL, Luminol/Enhancer, 125mL 250ml
10185663 100 ml kit Stabil peroxidbuffert, 50mL, Luminol/Enhancer, 50 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10475775 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37069
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
HRP-substrat optimerat för att generera en intensiv ljussignal och ge exceptionell prestanda i luminometerbaserade analyser.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemiluminescent Substrate är optimerat för att generera en intensiv ljussignal och ge exceptionell prestanda i luminometerbaserade analyser.
SuperSignal ELISA Pico Substratet tillhandahåller kemiluminescerande detektion av pepparrotsperoxidas (HRP)-aktivitet för ELISA metoder baserade på HRP-konjugerade antikroppar och prober. Dessa ELISA kan ske antingen i ett provrör eller en mikroplatta och kvantifieras genom att mäta relativa ljusenheter (RLU) i en luminometer.
Höjdpunkter:
  • Omedelbar ljusgenerering – och intensiv signal produceras omedelbart vid rumstemperatur eller vid 37 °C
  • Hög signal-brus-kvot – minimal bakgrund
  • Låg picogramkänslighet detekterar – proteiner i dina ELISA:er ända ner till picogramnivåerna
  • Rumstempererad förvaring – är en konsekvent produkt med omgivande frakt och inget behov av att förvara vid 4 °C
  • 8-timmars arbetslösningsstabilitet–, konsekvent prestanda för arbetslösningen under en 8-timmarsperiod med endast 10 % minskning av aktivitet vid 24 timmar
  • Flexibel – signal kan läsas i svarta eller vita ogenomskinliga plattor
  • Avger ljus vid 425 nm – som kan mätas med luminometrar
Innehåller:
Luminol/förstärkarlösning (125 ml); Stabil peroxidbuffert (125 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 250 ml kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje SuperSignal
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Kit Innehåll Stabil peroxidbuffert, 125mL, Luminol/Enhancer, 125mL
Innehåll och lagring Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur. Introduktion