Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Kemiluminescerande substrat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemiluminescent Substrate är optimerat för att generera en intensiv ljussignal och ge exceptionella prestanda i luminometerbaserade analyser.
Höjdpunkter:
Omedelbar ljusgenerering– en intensiv signal produceras omedelbart vid rumstemperatur eller vid 37 °C
Högt signal-brusförhållande– minimal bakgrund
Låg pikogramkänslighet– upptäcka proteiner i dina ELISA ner till pikogramnivåerna
Förvaring i rumstemperatur– en konsekvent produkt med omgivande leverans och inget behov av att lagra vid 4 °C
8-timmars arbetslösningsstabilitet– konsekvent prestanda för arbetslösningen under en 8-timmarsperiod med endast 10 % minskning av aktiviteten vid 24 timmar
Flexibel– signal kan läsas i svarta eller vita ogenomskinliga plattor
Avger ljus vid 425nm– mätbar med luminometrar
Innehåller:
Luminol/Enhancer Solution (125 ml); Stabil peroxidbuffert (125 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA-substrat |
| Kvantitet | 250 ml kit |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Kit Innehåll | Stabil peroxidbuffert, 125mL, Luminol/Enhancer, 125mL |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten i rumstemperatur vid mottagandet. Produkten levereras vid rumstemperatur. Introduktion |