Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Beskrivning
Thermo Scientific™ SuperSignal Molekylviktsproteinstegar (20 till 150 kDa) är en färdig att använda blandning av rekombinanta proteiner med IgG-bindningsställen som ger tillförlitliga och proportionella bandintensiteter i färgade geler och immunblottar utvecklade med
Två versioner av standarden erbjuds. Den vanliga formuleringen är lämplig för användning med de flesta polyklonala antikroppar från kanin och andra icke-musar. Den förbättrade standarden är formulerad specifikt för tillämpningar som kräver monoklonala musantikroppar och experiment där mycket utspädda antikroppskoncentrationer används.
Höjdpunkter:
Färdig att använda– flytande format är redo att laddas och kräver ingen kokning
Direkt visualisering– se markörband med gelfärger och blottingdetektionsreagenser
Konsekvent– jämn bandintensitet oavsett detekteringsmetod
Kompatibel– förbättrad version för kompatibilitet med mus monoklonala primära antikroppar
Enkla markörstorlekar– bandets molekylvikter är delbara med 10K, vilket gör dem lätta att komma ihåg
Stabil– lagras under lång tid vid -°20 C, tre månader vid °4 C eller en månad i omgivningstemperatur
Ytterligare funktioner:
- Molekylmassorna som ingår i dessa standarder är 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 och 150 kDa.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåll: fyra injektionsflaskor à 250 stμ L Lagringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 och 33 % glycerol Lagring: Förvara vid mottagandet vid -°20 C för långtidsförvaring, eller tre månader vid 4 C °eller en månad vid omgivningstemperatur |
| Beskrivning | SuperSignal Enhanced Molecular Weight Protein Ladder |
| Detektionsmetod | Användardefinierat detektionssystem |
| Antal markörer | 8 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 20 till 150 kDa |
| Molekylvikt (g/mol) | 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
| Kvantitet | 4 x 250μ L |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Produkttyp | Proteinstege |
| Visa mer |