Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Molekylviktsproteinstege
Produktkod. 10755869 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10755869 250μ L 250µL
1 options
Produktkod. 10755869 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 84785
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Färdig att använda blandning av rekombinanta proteiner (20 till 150K) med IgG-bindningsställen för kemiluminiscerande, fluorescerande, kromogena eller andra detektionsmetoder.
Thermo Scientific™ SuperSignal Molekylviktsproteinstegar (20 till 150 KDa) är en färdig att använda blandning av rekombinanta proteiner med IgG-bindningsställen som ger tillförlitliga och proportionella bandintensiteter i färgade geler och immunblottar utvecklade med kemiluminescerande, fluorescerande, kromogena eller andra detektionssystem.
De SuperSignal Molekylviktsproteinstegar och SuperSignal Enhanced Molecular Weight Protein Ladders innehåller en stabiliserad blandning av åtta rekombinanta proteiner i storlek från 20 till 150 kDa. Dessa rekombinanta proteiner binder antikroppar som används i Western blot genom ett IgG-bindningsställe. Proteinmarkörerna kan sedan visualiseras antingen med användning av lämpliga substrat för enzymmärkta antikroppar eller via fluorescerande färgämnesmärkta antikroppar. Molekylviktsmarkörblandningen innehåller också ett speciellt rosa spårningsfärgämne för att övervaka elektroforeskörningen och membranöverföringen utan behov av ytterligare färgade markörer. Standarderna är kompatibla med nitrocellulosa- och PVDF-membran, multipla blockerande buffertar och många andra detektionsmetoder.
Två versioner av standarden erbjuds. Den vanliga formuleringen är lämplig för användning med de flesta polyklonala antikroppar från kanin och andra icke-musar. Den förbättrade standarden är formulerad specifikt för tillämpningar som kräver monoklonala musantikroppar och experiment där mycket utspädda antikroppskoncentrationer används.
Höjdpunkter:
  • Färdig att använda– flytande format är redo att laddas och kräver ingen kokning
  • Direkt visualisering– se markörband med gelfärger och blottingdetektionsreagenser
  • Konsekvent– jämn bandintensitet oavsett detekteringsmetod
  • Kompatibel– förbättrad version för kompatibilitet med mus monoklonala primära antikroppar
  • Enkla markörstorlekar– bandets molekylvikter är delbara med 10K, vilket gör dem lätta att komma ihåg
  • Stabil– lagras under lång tid vid -°20 C, tre månader vid °4 C eller en månad i omgivningstemperatur
Ytterligare funktioner:
  • Molekylmassorna som ingår i dessa standarder är 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 och 150 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: en flaska med 250 stμ
L Lagringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3
och 33 % glycerol Lagring: Förvara vid mottagandet vid -°20 C för långtidsförvaring, eller tre månader vid 4 C °eller en månad vid omgivningstemperatur
Detektionsmetod Användardefinierat detektionssystem
Antal markörer 8
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 20 till 150 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Våt is
Produktlinje SuperSignal
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA