Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Substrat
Produktkod. 16425284 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16425284 20 ml -
17181819 100 ml 100ml
16595740 200 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16425284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A38554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.00 SEK
    1115.65 SEK / 20ml
    Save 152.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) substrat för hög attogramproteindetektion och ger hög känslighet och bättre signal-brus-förhållanden jämfört med andra kommersiellt tillgängliga pepparrotsperoxidas (HRP)-substrat.
  • Känslighet: låg-femtogram till hög-attogram
  • Stabilitet: åtta timmar för fungerande lösning, ett år för kit vid 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: upp till fyra timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 till 1:5000 spädning (0,2 till 1,0μ g/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:100000 till 1:250000 utspädning (4 till 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 20 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Känslighet Lågt femtogram till högt attogram
Tillräckligt för 2 Mini-Gel Blots, 200 kvm membran
Innehåll och lagring SuperSignal Väst Atto Substrat / SuperSignal Väst Atto Stabil peroxid
• Substratlösning, 10 ml
• Stabil peroxidlösning, 10 mL Tillräckligt
för två mini-gelblottar; 200 cm 2 membran.
Förvara reagenser vid 2 –8 °C.
Frakt skick Våt is