Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Substrat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- Känslighet: låg-femtogram till hög-attogram
- Stabilitet: åtta timmar för fungerande lösning, ett år för kit vid 4 °C
- Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
- Signallängd: upp till fyra timmar
- Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 till 1:5000 spädning (0,2 till 1,0μ g/ml)
- Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:100000 till 1:250000 utspädning (4 till 10 ng/ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Kvantitet | 200 ml |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Känslighet | Lågt femtogram till högt attogram |
| Tillräckligt för | 25 Mini-Gel-fläckar, 2000 kvm membran |
| Visa mer |