Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Dura Substrat för förlängd varaktighet
Produktkod. 10220294 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
200 ml
4 x 100 mL
4 x 200 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
20ml
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10220294 200 ml 200ml
10445345 100 ml 100ml
15523207 4 x 100 mL Paket med 4
15533207 4 x 200 mL Paket med 4
10398773 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10220294 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6840.00 SEK
    5882.65 SEK / 200ml
    Save 957.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Luminolbaserad förbättrad kemiluminescens (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabil ljusutgång för detektering av mitten av femtogramnivån för western blot-analys.
Thermo Scientific SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat är ett luminolbaserat förbättrat kemiluminiscens (ECL) pepparrotsperoxidas (HRP)-substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabilt ljus för detektion på mitten av femtogramnivåer för western blot-analys.
SuperSignal Västra Dura förlängda substrategenskaper inkluderar:
  • Känslighet: mitten av femtogrammet
  • Stabilitet: 24-timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
  • Signallängd: 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:50 000 utspädning (0,02 – 1,0 μg/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:50 000 – 1:250 000 utspädning (4 – 20 ng/ml)
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat för HRP är optimerat för hög känslighet och lång signalvaraktighet, vilket gör det idealiskt för kylda CCD-kamerabaserade detektionssystem. Till skillnad från substrat med signaler som sjunker till knappt detekterbara nivåer på 30 ––60 minuter, är signalen som produceras med SuperSignal West Dura chemiluminescent substrat stabil i 24 timmar, vilket möjliggör flera film- eller kameraexponeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 200 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml)
Känslighet Mitt femtogram
Signallängd 24 hr.
Tillräckligt för 25 mini-gelblottar, 2000 cm2 membran
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 25 mini-gelblottar; 2000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 100 ml
• Stabil peroxidbuffert, 100 mL
Förvaras i rumstemperatur.