Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Dura Substrat för förlängd varaktighet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SuperSignal Väst Dura Extended Duration Substrate är en luminolbaserad förbättrad kemiluminescens (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabil ljusutgång för detektering av mitten av femtogramnivån för western blot-analys.
SuperSignal Väst Dura Substrategenskaper för förlängd varaktighet inkluderar:
- Känslighet: mitten av femtogrammet
- Stabilitet: 24-timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
- Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
- Signallängd: 24 timmar
- Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000– 1:50 000 utspädning (0,02 1,–0μ g/ml)
- Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:50 000– 1:250 000 utspädning (4 20 –ng/ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Kvantitet | 20 ml |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Rekommenderade antikroppskoncentrationer | 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml) |
| Känslighet | Mitt femtogram |
| Visa mer |