Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Dura Substrat för förlängd varaktighet
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat är ett luminolbaserat förbättrat kemiluminiscens (ECL) pepparrotsperoxidas (HRP)-substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabilt ljus för detektion på mitten av femtogramnivåer för western blot-analys.
SuperSignal Västra Dura förlängda substrategenskaper inkluderar:
- Känslighet: mitten av femtogrammet
- Stabilitet: 24-timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
- Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
- Signallängd: 24 timmar
- Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:50 000 utspädning (0,02 – 1,0 μg/ml)
- Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:50 000 – 1:250 000 utspädning (4 – 20 ng/ml)
SuperSignal West Dura Extended Duration Substrat för HRP är optimerat för hög känslighet och lång signalvaraktighet, vilket gör det idealiskt för kylda CCD-kamerabaserade detektionssystem. Till skillnad från substrat med signaler som sjunker till knappt detekterbara nivåer på 30 ––60 minuter, är signalen som produceras med SuperSignal West Dura chemiluminescent substrat stabil i 24 timmar, vilket möjliggör flera film- eller kameraexponeringar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Kvantitet | 100 ml |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Rekommenderade antikroppskoncentrationer | 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml) |
| Känslighet | Mitt femtogram |
| Mehr anzeigen |