Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Dura Substrat för förlängd varaktighet
Produktkod. p-4532041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10445345 100 ml 100ml
10220294 200 ml 200ml
10398773 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10445345 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Luminolbaserad förbättrad kemiluminescens (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabil ljusutgång för detektering av mitten av femtogramnivån för western blot-analys.
Thermo Scientific™ SuperSignal Väst Dura Extended Duration Substrate är en luminolbaserad förbättrad kemiluminescens (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat idealiskt för kvantitativ western blotting med stabil ljusutgång för detektering av mitten av femtogramnivån för western blot-analys.
SuperSignal Väst Dura Extended Duration Substrate för HRP är optimerat för hög känslighet och lång signalvaraktighet, vilket gör det idealiskt för kylda CCD-kamerabaserade detektionssystem och kvantifiering. Till skillnad från substrat med signaler som sjunker till knappt detekterbara nivåer –på 30 60 minuter, produceras signalen med SuperSignal Väst Dura kemiluminescerande substrat är stabilt i 24 timmar, vilket möjliggör flera film- eller kameraexponeringar.
SuperSignal Väst Dura Substrategenskaper för förlängd varaktighet inkluderar:
  • Känslighet: mitten av femtogrammet
  • Stabilitet: 24-timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000– 1:50 000 utspädning (0,02 1,–0μ g/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:50 000– 1:250 000 utspädning (4 20 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 100 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:50-250K (4-20ng/ml), 1° : 1:5K (0,02-1 μg/ml)
Känslighet Mitt femtogram
Signallängd 24 hr.
Tillräckligt för 12 Mini-Gel Blots, 1000 kvm membran
Kit Innehåll Luminol/Enhancer, 50mL, Stabil peroxidbuffert, 50mL
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 12 mini-gelblottar; 1000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 50 ml
• Stabil peroxidbuffert, 50 mL
Förvaras i rumstemperatur.