Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximal Sensitivity Substrat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate är ett ultrakänsligt förbättrat kemiluminescerande substrat (ECL substrat) för detektion av peroxidasaktivitet från HRP-konjugerade antikroppar och prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate är ett ultrasensitivt kemiluminescerande substratsystem för Western blotting med pepparrotsperoxidas (HRP)-enzymet. Substratkitet möjliggör detektion av låg femtogram (det är mitten av zeptomol!) mängder protein deponeras på nitrocellulosa- eller PVDF-membran och undersöks med lämpliga primära och sekundära antikroppar. När det kombineras med optimerade antikroppskoncentrationer och blockerande buffertar SuperSignal möjliggör West Femto Substrate detektion av målproteiner i mängder som är små för att ses med typiska ECL substrat.
Höjdpunkter:
- ECL substrat – ett förbättrat kemiluminescerande substrat för detektion av pepparrotsperoxidas (HRP)-aktivitet från antikroppar och andra Western blot-prober
- Sensitive – detekterar lågfemtogram (mid-zeptopol) proteinmängder i band på nitrocellulosa- eller PVDF-membran
- Kvantitativt – ger kvantitativa signaler som kan mätas över två storleksordningar
- Sparar antikroppar – optimerade för mycket utspädda antikroppskoncentrationer; utspädda primära antikroppar 5000 till 100 000 gånger och sekundära antikroppar 100 000 till 500 000 gånger (från 1 mg/ml-lager)
- Intensiv signal – är lätt att ta en bild med exponering på autoradiografifilm eller via en CCD-kamera eller liknande bildsystem
- Utmärkt signallängd: – 8 timmars användbar ljusutgång när förhållandena är optimerade
- Komponenter i stabila reagenskiten – är stabila i 1 år vid 4 °C eller 6 månader vid rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Kvantitet | 200 ml |
| Konjugera | HRP |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Rekommenderade antikroppskoncentrationer | 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml) |
| Visa mer |