Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximal Sensitivity Substrat
Produktkod. 11859290 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
100 ml
200 ml
4 x 100 mL
4 x 200 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
20ml
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11859290 100 ml 100ml
10391544 20 ml 20ml
15573207 4 x 100 mL Paket med 4
15583207 4 x 200 mL Paket med 4
10095983 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11859290 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 SEK
    4056.65 SEK / 100ml
    Save 553.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ultrakänslig förstärkt kemiluminescerande (ECL ) HRP-substrat för detektion på låg femtogramnivå genom Western blot-analys.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate är ett ultrakänsligt förbättrat kemiluminescerande substrat (ECL substrat) för detektion av peroxidasaktivitet från HRP-konjugerade antikroppar och prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate är ett ultrasensitivt kemiluminescerande substratsystem för Western blotting med pepparrotsperoxidas (HRP)-enzymet. Substratkitet möjliggör detektion av låg femtogram (det är mitten av zeptomol!) mängder protein deponeras på nitrocellulosa- eller PVDF-membran och undersöks med lämpliga primära och sekundära antikroppar. När det kombineras med optimerade antikroppskoncentrationer och blockerande buffertar SuperSignal möjliggör West Femto Substrate detektion av målproteiner i mängder som är små för att ses med typiska ECL substrat.
Höjdpunkter:
  • ECL substrat – ett förbättrat kemiluminescerande substrat för detektion av pepparrotsperoxidas (HRP)-aktivitet från antikroppar och andra Western blot-prober
  • Sensitive – detekterar lågfemtogram (mid-zeptopol) proteinmängder i band på nitrocellulosa- eller PVDF-membran
  • Kvantitativt – ger kvantitativa signaler som kan mätas över två storleksordningar
  • Sparar antikroppar – optimerade för mycket utspädda antikroppskoncentrationer; utspädda primära antikroppar 5000 till 100 000 gånger och sekundära antikroppar 100 000 till 500 000 gånger (från 1 mg/ml-lager)
  • Intensiv signal – är lätt att ta en bild med exponering på autoradiografifilm eller via en CCD-kamera eller liknande bildsystem
  • Utmärkt signallängd: – 8 timmars användbar ljusutgång när förhållandena är optimerade
  • Komponenter i stabila reagenskiten – är stabila i 1 år vid 4 °C eller 6 månader vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 100 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml)
Känslighet Låg femtogram-nivå
Signallängd 6 till 8 timmar.
Tillräckligt för 12 Mini-Gel Blots, 1000 kvm membran
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 12 mini-gelblottar; 1000 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 50 ml
• Stabil peroxidbuffert, 50 mL Förvara
reagenser vid 4 °C.