Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximal Sensitivity Substrat
Produktkod. p-4532035 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
20 mL
100 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
20ml
Produktkod. 10391544
Brand: Thermo Scientific™ 34094
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ultrakänslig förstärkt kemiluminescerande (ECL ) HRP-substrat för detektion på låg femtogramnivå genom Western blot-analys.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrate är ett ultrakänsligt förbättrat kemiluminescerande substrat (ECL substrat) för detektion av peroxidasaktivitet från HRP-konjugerade antikroppar och prober i Western blotting.
SuperSignal West Femto Substrate Maximum Sensitivity Substrate är ett ultrakänsligt kemiluminescerande substratsystem för Western blotting med pepparrotsperoxidas (HRP) enzym. Substratsatsen möjliggör detektering av lågt femtogram (det är mitten av zeptomol!) mängder av protein avsatt på nitrocellulosa- eller PVDF-membran och sonderade med lämpliga primära och sekundära antikroppar. I kombination med optimerade antikroppskoncentrationer och blockerande buffertar, SuperSignal West Femto Substrate möjliggör detektion av målproteiner i mängder som är små för att ses med typiska ECL substrat.
Höjdpunkter:
  • ECL substrat– ett förbättrat kemiluminescerande substrat för detektion av pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet från antikroppar och andra Western blot-prober
  • Känslig– upptäcka låga femtogram (mid-zeptomol) mängder av protein i band på nitrocellulosa eller PVDF-membran
  • Kvantitativ– producerar kvantitativ signal som är mätbar över två storleksordningar
  • Sparar på antikroppar– optimerad för mycket utspädda antikroppskoncentrationer; späda primära antikroppar 5 000 till 100 000 gånger och sekundära antikroppar 100 000 till 500 000 gånger (från 1 mg/ml lager)
  • Intensiv signal– lätt att fånga en bild genom exponering för autoradiografifilm eller via en CCD-kamera eller liknande bildsystem
  • Utmärkt signaltid– 8 timmars användbar ljuseffekt när förhållandena är optimerade
  • Stabilt reagens– satsens komponenter är stabila i 1 år vid °4 C eller 6 månader vid rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal™
Kvantitet 20 mL
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:100-500K (2-10ng/ml), 1° : 1:5K (10-200 ng/ml)
Känslighet Låg femtogram-nivå
Signallängd 6 till 8 timmar.
Tillräckligt för 2 Mini-Gel Blots, 200 kvm membran
Kit Innehåll Stabil peroxidbuffert (10 ml), Luminol/Enhancer (10 ml)
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 2 mini-gelblottar; 200 cm 2 membran
• Luminol/Enhancer, 10 ml
• Stabil peroxidbuffert, 10 mL Förvara
reagenser vid 4 °C.