Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico PLUS och SuperSignal™ West Femto Sample
Produktkod. 16224442 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml plus 20 ml
Produktkod. Kvantitet
16224442 500 ml plus 20 ml
1 options
Produktkod. 16224442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A43840
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller kemiluminescerande detektionssubstrat för både rutinmässiga och högkänsliga westernblots
SuperSignal™ Väst Pico PLUS:
  • SuperSignal™ Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektering genom western blot-analys
  • Det är bäst för rutinmässiga, vardagliga western blotting-applikationer, och ger utmärkt signalintensitet, känslighet och varaktighet över ett brett spektrum av mål
  • Känslighet: piktogram för femtogramkänslighet
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: 6 till 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000– 1:5 000 utspädning (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000– 100 000 utspädning (10 50 –ng/ml)
SuperSignal ™ West Femto:
  • SuperSignal ™ West Femto Chemiluminescent Substrate är ett ultrakänsligt förstärkt kemiluminescerande (ECL ) substrat för detektion av låg femtogramproteinnivå genom western blot-analys med pepparrotsperoxidas (HRP) enzym
  • Den är optimerad för att upptäcka låga rikliga och/eller svårupptäckta mål
  • Känslighet: låg femtogram (mid-zeptomol)
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet, 1-års kitstabilitet vid 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: upp till 8 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:5 000– 1:100 000 utspädning (10 200 –ng/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:100 000– 1:500 000 utspädning (2 10 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HRP-substrat
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 500 ml plus 20 ml
Innehåll och lagring Rumstemperatur och 4 °C