Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat
Produktkod. 15669364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
4 x 500 mL
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
200ml
500ml
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15669364 1 l Varje
15679364 20 ml Varje
15659364 200 ml Varje
15513766 200 ml 200ml
15689364 500 ml Varje
15626144 500 ml 500ml
15503217 4 x 500 mL Paket med 4
15593207 4 x 1 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15669364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 SEK
    3581.65 SEK / Paket med 1
    Save 583.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat chemiluminescent (ECL) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram- till högfemtogramnivå-proteindetektion genom western blot-analys.
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrates egenskaper inkluderar:
  • Känslighet: känslighet från pikogram till femtogram
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
  • Signalens varaktighet: 6 till 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 –1:5000 utspädning (0,2 –1,0 μg/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000 –100 000 utspädning (10 –50 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS-substratet är utformat för att ge utmärkt signalintensitet och känslighet för western blotting med HRP-konjugater. Ljusets intensitet i kombination med den exceptionella varaktigheten möjliggör att man kan ta flera exponeringar för att lättare få publikationskvalitativa bläckbilder. SuperSignal West Pico PLUS-substratet är kompatibelt med olika membran, blockerande reagenser och ett brett spektrum av antikroppsutspädningar, vilket gör det till ett idealiskt val för de flesta western blotting-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 1 l
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Känslighet Pikogram till hög femtogram-nivå
Signallängd 6 till 24 timmar.
Tillräckligt för 120 Mini-Gel Blots, 10000 cm 2 membran
Innehåll och lagring Tillräckligt för 120 mini-gelblottar; 10 000 cm 2 membran
• SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, 500 ml
• SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid, 500 mL
Förvaras i rumstemperatur.