Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat
Produktkod. p-6911011 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
200 ml
500 ml
1 l
4 x 500 mL
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
200ml
500ml
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15679364 20 ml Varje
15659364 200 ml Varje
15513766 200 ml 200ml
15689364 500 ml Varje
15626144 500 ml 500ml
15503217 4 x 500 mL Paket med 4
15669364 1 l Varje
15593207 4 x 1 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15679364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34579
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat kemiluminescerande (ECL ) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram till hög femtogram-nivå proteindetektion genom western blot-analys.
Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate är ett förbättrat chemiluminescent (ECL) pepparrotsperoxidas (HRP) substrat som möjliggör pikogram- till högfemtogramnivå-proteindetektion genom western blot-analys.
SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrates egenskaper inkluderar:
  • Känslighet: känslighet från pikogram till femtogram
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
  • Signalens varaktighet: 6 till 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1000 –1:5000 utspädning (0,2 –1,0 μg/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000 –100 000 utspädning (10 –50 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS-substratet är utformat för att ge utmärkt signalintensitet och känslighet för western blotting med HRP-konjugater. Ljusets intensitet i kombination med den exceptionella varaktigheten möjliggör att man kan ta flera exponeringar för att lättare få publikationskvalitativa bläckbilder. SuperSignal West Pico PLUS-substratet är kompatibelt med olika membran, blockerande reagenser och ett brett spektrum av antikroppsutspädningar, vilket gör det till ett idealiskt val för de flesta western blotting-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 20 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:20-100 K (10-50 ng/ml), 1° : 1:1 K (0,2-1μ g/ml)
Känslighet Pikogram till hög femtogram-nivå
Signallängd 6 till 24 timmar.
Tillräckligt för 2 Mini-Gel Blots, 200 cm 2 membran
Innehåll och lagring Tillräckligt för 2 mini-gelblottar; 200 cm 2 membran
• SuperSignal Väst Pico PLUS Luminol/Enhancer, 10 ml
• SuperSignal Väst Pico PLUS Stabil peroxid, 10 mL
Förvaras i rumstemperatur.