Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Enhancer
Produktkod. 10157958 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157958 500 ml -
10801550 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157958 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46640
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Öka både signalintensiteten och känsligheten 3- till 10-faldigt med detta membranbehandlingsreagens och primära antikroppsspädningsmedel.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer innehåller ett membranbehandlingsreagens och ett primärt antikroppsspädningsmedel som ökar både signalintensiteten och känsligheten 3- till 10-faldigt jämfört med detektion som utförs utan det.
När ett protein eller antigen är svårt att upptäcka på grund av låg förekomst eller dålig immunreaktivitet, användning av SuperSignal Western Blot Enhancer kan avsevärt minska bakgrunden och förbättra upptäckten av låga mängder och svagt immunreaktiva antigener. Detta mångsidiga kit fungerar med PVDF- och nitrocellulosamembran och är kompatibelt med fluorescerande, kromogen och kemiluminescerande detektion.
Höjdpunkter:
  • Öka känsligheten– uppnå 3- till 10-faldig ökning av signalintensitet och känslighet
  • Förbättra specificiteten– förbättrar signal-brusförhållandet för antikroppar av dålig kvalitet och låg affinitet
  • Bättre tydlighet– minskar bakgrunden för renare Western blots
  • Membrankompatibilitet– ger effektiv signalförbättring med PVDF- och nitrocellulosamembran
  • Substratkompatibilitet– validerad för användning med kromogena, kemiluminescerande och fluorescerande detektionsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Enhancer
Detektionsmetod Kemiluminescens, Fluorescens, Kolorimetrisk
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras lösningar vid °4 C. Produkterna levereras i rumstemperatur.