Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Enhancer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blot Enhancer innehåller ett membranbehandlingsreagens och ett primärt antikroppsspädningsmedel som ökar både signalintensiteten och känsligheten 3- till 10-faldigt jämfört med detektion som utförs utan det.
Höjdpunkter:
Öka känsligheten– uppnå 3- till 10-faldig ökning av signalintensitet och känslighet
Förbättra specificiteten– förbättrar signal-brusförhållandet för antikroppar av dålig kvalitet och låg affinitet
Bättre tydlighet– minskar bakgrunden för renare Western blots
Membrankompatibilitet– ger effektiv signalförbättring med PVDF- och nitrocellulosamembran
Substratkompatibilitet– validerad för användning med kromogena, kemiluminescerande och fluorescerande detektionsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Western Blot Enhancer |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens, Fluorescens, Kolorimetrisk |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | SuperSignal |
| Kvantitet | 50 ml |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras lösningar vid °4 C. Produkterna levereras i rumstemperatur. |