Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Femto + provstorlek Atto
Produktkod. 17146378 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml + 20 ml bunt
Produktkod. Kvantitet
17146378 100 ml + 20 ml bunt
1 options
Produktkod. 17146378 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A45916
Edge
Innehåller SuperSignal™ West Femto Maximal Sensitivity Chemiluminescent Substrate plus en provstorlek på SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrat för att möjliggöra provning och jämförelse av det nyaste och mest känsliga substratet för låga rikliga mål.
  • SuperSignal Västra Femto
    • Känslighet: upptäck låga femtogrammängder av protein
  • SuperSignal Väst Atto
    • Känslighet: låg-femtogram till hög-attogram
    • Bäst för låga mängder av mål eller dyrbara prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 100 ml + 20 ml bunt
Substrat Pepparrotsperoxidas
Känslighet Lågt femtogram (mitten av zeptomol)
Tillräckligt för 12 Mini-Gel-fläckar, 1000 kvm membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 kvm membran
Innehåll och lagring •100 ml SuperSignal West Femto-reagens, förvara vid 2 –8 °C 20
•mL SuperSignal Väst Atto reagens, förvara vid 2 8 –°C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is