Läs mer
SuperSignal™ Western Blot Substrate Bundle, Femto + provstorlek Pico PLUS
Produktkod. 17153209 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml bunt
Produktkod. Kvantitet
17153209 200 ml bunt
1 options
Produktkod. 17153209 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer A43841
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta substrat kit består av SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrat plus en provstorlek på SuperSignal Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat för att tillhandahålla kemiluminescerande detektionssubstrat för både högkänslighet och rutinmässig western blotting.
SuperSignal West Femto Maximal Sensitivity Substrat
Thermo Scientific SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate är ett ultrakänsligt förstärkt kemiluminiscerande (ECL ) substrat för detektion av låg femtogramproteinnivå genom western blot-analys med pepparrotsperoxidas (HRP) enzym. Den är optimerad för att upptäcka låga rikliga och/eller svårupptäckta mål.
  • Känslighet: låg femtogram (mid-zeptomol)
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet, 1-års kitstabilitet vid 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: upp till 8 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:5 000– 1:100 000 utspädning (10 200 –ng/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:100 000– 1:500 000 utspädning (2 10 –ng/ml)
SuperSignal Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat
Thermo Scientific SuperSignal Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate möjliggör detektering av protein på hög femtogramnivå genom western blot-analys. Den är bäst för rutinmässiga, vardagliga western blotting-applikationer, och ger utmärkt signalintensitet, känslighet och varaktighet över ett brett spektrum av mål.
  • Känslighet: piktogram för femtogramkänslighet
  • Stabilitet: 8 timmars arbetslösningsstabilitet; 1-års kitstabilitet vid rumstemperatur
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa och PVDF-membran
  • Signallängd: 6 till 24 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000– 1:5 000 utspädning (0,2 1,–0μ g/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:20 000– 100 000 utspädning (10 50 –ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 200 ml bunt
Substrat Pepparrotsperoxidas
Känslighet Pikogram till femtogram, lågt femtogram (mitten av zeptomol)
Tillräckligt för 60 Mini-Gel Blots, 5000 cm2 membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 kvm membran
Innehåll och lagring •200 mL SuperSgnal West Femto-reagens, förvara vid –2 °8 C 20
•mL SuperSignal Väst Pico PLUS reagens, förvara i rumstemperatur