Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrat Bundle, Pico PLUS + provstorlek Atto
Produktkod. 16505750 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml + 20 ml bunt
Produktkod. Kvantitet
16505750 500 ml + 20 ml bunt
1 options
Produktkod. 16505750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A45915
Innehåller SuperSignal™ Väst Pico PLUS kemiluminescerande substrat plus en provstorlek på SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrat, tillhandahåller kemiluminescerande detektionssubstrat för både rutinmässig och högkänslig western blotting.
  • SuperSignal Väst Pico PLUS
    • Pikogram till femtogram känslighet: detektera låg-picogram till hög femtogram mängder av målprotein på nitrocellulosa eller PVDF-membran
    • Bäst för rutinmässiga westernblots
  • SuperSignal Väst Atto
    • Känslighet: låg-femtogram till hög-attogram
    • Bäst för låga mängder av mål eller dyrbara prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 500 ml + 20 ml bunt
Substrat Pepparrotsperoxidas
Känslighet Pikogram till femtogram, lågt femtogram till högt attogram
Tillräckligt för 12 Mini-Gel-fläckar, 1000 kvm membran; 2 Mini-Gel Blots, 200 kvm membran
Innehåll och lagring •500 ml SuperSignal Väst Pico PLUS reagens, förvara i rumstemperatur
• 20 ml SuperSignal Väst Atto reagens, förvara vid 2 –8 °C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is