Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substrate Trial Pack, Atto & Pico PLUS
Produktkod. 17166378 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL + 20 mL provförpackning
Produktkod. Kvantitet
17166378 20 mL + 20 mL provförpackning
1 options
Produktkod. 17166378 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A45918
Innehåller provstorlekar på SuperSignal™ Väst Atto Ultimate Sensitivity Chemiluminescent Substrat och SuperSignal™ Väst Pico PLUS Chemiluminescent Substrate för att möjliggöra provanvändning av de mest rekommenderade substraten för rutinmässig och högkänslig westernblotting.
  • SuperSignal Väst Pico PLUS
    • Pikogram till femtogram känslighet: detektera låg-picogram till hög femtogram mängder av målprotein på nitrocellulosa eller PVDF-membran
    • Bäst för rutinmässiga westernblots
  • SuperSignal Väst Atto
    • Känslighet: låg-femtogram till hög-attogram
    • Bäst för låga mängder av mål eller dyrbara prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 20 mL + 20 mL provförpackning
Substrat Pepparrotsperoxidas
Känslighet Pikogram till femtogram, lågt femtogram till högt attogram
Tillräckligt för 4 Mini-Gel Blots, 400 kvm membran
Innehåll och lagring •20 ml SuperSignal Väst Pico PLUS reagens, förvara i rumstemperatur
• 20 ml SuperSignal Väst Atto reagens, förvara vid 2 –8 °C
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is