Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico Komplett mus IgG-detektionskit
Produktkod. 10219963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1,5 l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219963 1,5 l 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10219963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6330.00 SEK
    5000.70 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1329.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kombinerar SuperSignal Väst Pico substrat med HRP-konjugerade sekundära kanin- eller musantikroppar för ett bekvämt, lättanvänt Western blot-detektionskit.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits är idealiska för upptagna forskare eller personer som är nya inom Western Blotting.
Alla komponenter i dessa Western blotting-kit är optimerade för kompatibilitet SuperSignal Väst Pico Chemiluminescent Substrat och är tillgängliga för detektion av sekundära primära antikroppar från mus och kanin. Alla SuperSignal Western Blotting-kit kommer med kompletta, detaljerade instruktioner för de som är nya inom Western Blotting-tekniken och förkortade protokoll för den erfarna användaren. Kiten finns även i ett standardformat (substrat och optimerade HRP-konjugat) eller ett komplett format som även inkluderar Thermo Scientific SuperBlock Buffert och BupH Tris buffrad saltlösning.
Höjdpunkter:
  • Standard och kompletta kit– välj kit med bara sekundär antikropp och kemiluminescerande substrat eller kit som även inkluderar blockeringsbuffert och tvättbuffert
  • Mus- och kaninsatser– välj kit med get anti-mus IgG eller get anti-kanin IgG sekundära antikroppskonjugat
  • Instruktioner– komplett, detaljerad manual med rekommenderade antikroppsspädningar
Beställningsinformation:
Varje kit tillhandahåller tillräckligt med reagens för att bearbeta 50 miniblots eller 4000 cm 2 membran.
Innehåller:
Standarddetektionssatser inkluderar: Väst Pico Substrat (luminol/enhancer-lösning och stabil peroxidlösning), HRP-konjugerat anti-kanin-IgG, anti-mus-IgG eller biotinbindande protein. Kompletta detektionssatser inkluderar också SuperBlock Blockerande buffert och TBS tvättbuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SuperSignal Väst Pico Komplett mus IgG-detektionskit
Produkttyp Mus IgG-detektionskit
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 1,5 l
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Mus
Tillräckligt för 50 miniblottar (4000 kvm membran)
Innehåll och lagring Tillräckligt för:∼ 62 miniblottar sonderade med primära musantikroppar
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Väst Pico Stabil peroxidlösning, 250 ml
• Peroxidase Conjugated Goat anti-Mus IgG (H + L), 2 mL
• SuperBlock Blockerande buffert, 1 L
• TBS Förpackningar (vardera ger 500 ml), 4 förpackningar