Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico Mus IgG-detektionskit
Produktkod. 10495695 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10495695 500 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10495695 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4525.00 SEK
    3574.75 SEK / 500ml
    Save 950.25 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kombinerar SuperSignal Väst Pico substrat med HRP-konjugerade sekundära kanin- eller musantikroppar för ett bekvämt, lättanvänt Western blot-detektionskit.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits är idealiska för upptagna forskare eller personer som är nya inom Western Blotting.
Alla komponenter i dessa Western blotting-kit är optimerade för kompatibilitet SuperSignal Väst Pico Chemiluminescent Substrat och är tillgängliga för detektion av sekundära primära antikroppar från mus och kanin. Alla SuperSignal Western Blotting-kit kommer med kompletta, detaljerade instruktioner för de som är nya inom Western Blotting-tekniken och förkortade protokoll för den erfarna användaren. Kiten finns även i ett standardformat (substrat och optimerade HRP-konjugat) eller ett komplett format som även inkluderar Thermo Scientific SuperBlock Buffert och BupH Tris buffrad saltlösning.
Höjdpunkter:
  • Standard och kompletta kit– välj kit med bara sekundär antikropp och kemiluminescerande substrat eller kit som även inkluderar blockeringsbuffert och tvättbuffert
  • Mus- och kaninsatser– välj kit med get anti-mus IgG eller get anti-kanin IgG sekundära antikroppskonjugat
  • Instruktioner– komplett, detaljerad manual med rekommenderade antikroppsspädningar
Beställningsinformation:
Varje kit tillhandahåller tillräckligt med reagens för att bearbeta 50 miniblots eller 4000 cm 2 membran.
Innehåller:
Standarddetektionssatser inkluderar: Väst Pico Substrat (luminol/enhancer-lösning och stabil peroxidlösning), HRP-konjugerat anti-kanin-IgG, anti-mus-IgG eller biotinbindande protein. Kompletta detektionssatser inkluderar också SuperBlock Blockerande buffert och TBS tvättbuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning SuperSignal Väst Pico Mus IgG-detektionskit
Produkttyp Mus IgG-detektionskit
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 500 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Mus
Tillräckligt för 50 miniblottar (4000 kvm membran)
Innehåll och lagring Tillräckligt för:∼ 62 miniblottar sonderade med primära musantikroppar
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Väst Pico Stabil peroxidlösning, 250 ml
• Peroxidase Conjugated Goat anti-Mus IgG (H + L), 2 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.