Läs mer
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Väst Pico Komplett Rabbit IgG Detection Kit
Produktkod. 10721765 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1,5 l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10721765 1,5 l 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10721765 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6520.00 SEK
    5150.80 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1369.20 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kombinerar SuperSignal Väst Pico substrat med HRP-konjugerade sekundära kanin- eller musantikroppar för ett bekvämt, lättanvänt Western blot-detektionskit.
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits är idealiska för upptagna forskare eller personer som är nya inom Western Blotting.
Alla komponenter i dessa Western blotting-kit är optimerade för kompatibilitet SuperSignal Väst Pico Chemiluminescent Substrat och är tillgängliga för detektion av sekundära primära antikroppar från mus och kanin. Alla SuperSignal Western Blotting-kit kommer med kompletta, detaljerade instruktioner för de som är nya inom Western Blotting-tekniken och förkortade protokoll för den erfarna användaren. Kiten finns även i ett standardformat (substrat och optimerade HRP-konjugat) eller ett komplett format som även inkluderar Thermo Scientific SuperBlock Buffert och BupH Tris buffrad saltlösning.
Höjdpunkter:
  • Standard och kompletta kit– välj kit med bara sekundär antikropp och kemiluminescerande substrat eller kit som även inkluderar blockeringsbuffert och tvättbuffert
  • Mus- och kaninsatser– välj kit med get anti-mus IgG eller get anti-kanin IgG sekundära antikroppskonjugat
  • Instruktioner– komplett, detaljerad manual med rekommenderade antikroppsspädningar
Beställningsinformation:
Varje kit tillhandahåller tillräckligt med reagens för att bearbeta 50 miniblots eller 4000 cm 2 membran.
Innehåller:
Standarddetektionssatser inkluderar: Väst Pico Substrat (luminol/enhancer-lösning och stabil peroxidlösning), HRP-konjugerat anti-kanin-IgG, anti-mus-IgG eller biotinbindande protein. Kompletta detektionssatser inkluderar också SuperBlock Blockerande buffert och TBS tvättbuffert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SuperSignal Väst Pico Komplett Rabbit IgG Detection Kit
Produkttyp Rabbit IgG Detection Kit
Detektionsmetod Kemiluminescens
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje SuperSignal
Kvantitet 1,5 l
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Reaktivitet Kanin
Tillräckligt för 50 miniblottar (4000 kvm membran)
Innehåll och lagring Tillräckligt för:∼ 62 miniblottar sonderade med primära kaninantikroppar
• SuperSignal Väst Pico Luminol/Enhancer Solution, 250 ml
• SuperSignal Väst Pico Stabil peroxidlösning, 250 ml
• Peroxidaskonjugerad get anti-kanin IgG (H + L), 2 mL
• SuperBlock Blockerande buffert, 1 L
• TBS Förpackningar (vardera ger 500 ml), 4 förpackningar