Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 100μ L Pipettspetsar med låg retention
Produktkod. 17527876 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
100 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 17527876
Brand: Labcon™ 11678000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa avfasade pipettspetsar med låg retention kommer bekvämt förpackade i återförslutningsbara påsar eller ställ.
  • Passar 100 och 200μ L pipetter
  • Fasad punkt
  • Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 100 μl
Volym (metrisk) dispensering 100μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil Fasad
Kvantitet 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 100 and 200 μL Pipettors
Graderad Nej
Produktlinje SuperSlik
Material Polypropenharts