Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 100μ L Pipettspetsar med låg retention
Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
100 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Passar 100 och 200μ L pipetter
- Fasad punkt
- Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Volym (metrisk) dispensering | 100μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 49.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| Visa mer |