Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 1200μ L Pipetttips med låg retention för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon Produkter
Beskrivning
- Passar 1200μ L Rainin™ LTS Stilpipetter
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- Ultralåg vätskeretention
- Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 88.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |