Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 1200μ L Pipetttips med låg retention för Rainin™ LTS Pipettörer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194035 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera unitSize
16641923 Icke-steril Påfyllning Paket med 480
16651923 Icke-steril Ställ Paket med 576
16661923 Sterila Ställ -
17527836 Icke-steril Säckad -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16641923 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 10682600009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa pipettspetsar med låg retention kan skryta UltraFine™ poäng.
  • Passar 1200μ L Rainin™ LTS Stilpipetter
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Ultralåg vätskeretention
  • Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 480 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Nej
Produktlinje SuperSlik Låg retention
Material Polypropenharts